Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › 477928_mir

          Specificity testing was performed using human anti-targets.

          Assay Name: hsa-miR-15a-3p
          Stem-loop Accession Number: MI0000069
          miRBase Version: v22.1
          Chromosome Location: Chr.13: 50049119 - 50049201 [-] on Build GRCh38
          Mature miRNA Sequence: CAGGCCAUAUUGUGCUGCCUCA
          Species: Human, Cricetulus griseus, Dasypus novemcinctus, Goat, Guinea pig, Monodelphis domestica, Ornithorhynchus anatinus, Rabbit, Taeniopygia guttata
          Product Type: TaqMan™ Advanced miRNA Assay
          Assay ID 477928_mir
          Size S: 250 rxns
          Availability Inventoried
          Catalog # A25576
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Family ID:

          MIPF0000006, mir-15

          Mature miRNA Sequence:

          CAGGCCAUAUUGUGCUGCCUCA

          miRBase Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Human hsa-miR-15a-3p MIMAT0004488
          Cricetulus griseus cgr-miR-15a-3p MIMAT0023790
          Dasypus novemcinctus dno-miR-15a-3p MIMAT0047502
          Goat chi-miR-15a-3p MIMAT0035991
          Guinea pig cpo-miR-15a-3p MIMAT0046850
          Monodelphis domestica mdo-miR-15a-3p MIMAT0026689
          View More Rows
          Ornithorhynchus anatinus oan-miR-15a-3p MIMAT0007165
          Rabbit ocu-miR-15a-3p MIMAT0048102
          Taeniopygia guttata tgu-miR-15a-3p MIMAT0027000

          Stem-loop Details



          Human

          Stem-loop ID hsa-mir-15a
          Stem-loop Accession # MI0000069
          Stem-loop Sequence
          CCUUGGAGUAAAGUAGCAGCACAUAAUGGUUUGUGGAUUUUGAAAAGGUGCAGGCCAUAUUGUGCUGCCUCAAAAAUACAAGG
          Chromosome Location Chr. 13 - 50049119 - 50049201 [-] on Build GRCh38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0004488
          miRBase ID: hsa-miR-15a-3p
          Mature miRNA Sequence: CAGGCCAUAUUGUGCUGCCUCA
          Chromosome Location: Chr. 13 - 50049119 - 50049201 [-] on Build GRCh38

          Cricetulus griseus

          Stem-loop ID cgr-mir-15a
          Stem-loop Accession # MI0020416
          Stem-loop Sequence
          GGAGUAAAGUAGCAGCACAUAAUGGUUUGUGGAUUUUGAAAAGGUGCAGGCCAUAUUGUGCUGCCUCAAAAUACAAGG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0023790
          miRBase ID: cgr-miR-15a-3p
          Mature miRNA Sequence: CAGGCCAUAUUGUGCUGCCUCA
          Chromosome Location: NA

          Dasypus novemcinctus

          Stem-loop ID dno-mir-15a
          Stem-loop Accession # MI0038905
          Stem-loop Sequence
          UAGCAGCACAUAAUGGUUUGUGGAUUUUGAAAAGGUGCAGGCCAUAUUGUGCUGCCUCA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0047502
          miRBase ID: dno-miR-15a-3p
          Mature miRNA Sequence: CAGGCCAUAUUGUGCUGCCUCA
          Chromosome Location: NA

          Goat

          Stem-loop ID chi-mir-15a
          Stem-loop Accession # MI0030644
          Stem-loop Sequence
          ACCUUGGAGUAAAGUAGCAGCACAUAAUGGUUUGUGGAUUUUGAAAAGGUGCAGGCCAUAUUGUGCUGCCUCAAAAAUACAAGGAUCUGAUCUUC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0035991
          miRBase ID: chi-miR-15a-3p
          Mature miRNA Sequence: CAGGCCAUAUUGUGCUGCCUCA
          Chromosome Location: NA

          Guinea pig

          Stem-loop ID cpo-mir-15a
          Stem-loop Accession # MI0038561
          Stem-loop Sequence
          UAGCAGCACAUAAUGGUUUGUGGAUUUUGAAAAGGUGCAGGCCAUAUUGUGCUGCCUCAAAAAUACAA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0046850
          miRBase ID: cpo-miR-15a-3p
          Mature miRNA Sequence: CAGGCCAUAUUGUGCUGCCUCA
          Chromosome Location: NA

          Monodelphis domestica

          Stem-loop ID mdo-mir-15a
          Stem-loop Accession # MI0005333
          Stem-loop Sequence
          CCUUGGGGUAAAGUAGCAGCACAUAAUGGUUUGUUGGUUUUGAAAAGGUGCAGGCCAUAUUGUGCUGCCUCAAAAAUACAAGG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0026689
          miRBase ID: mdo-miR-15a-3p
          Mature miRNA Sequence: CAGGCCAUAUUGUGCUGCCUCA
          Chromosome Location: NA

          Ornithorhynchus anatinus

          Stem-loop ID oan-mir-15a
          Stem-loop Accession # MI0006886
          Stem-loop Sequence
          GAAGACACCUUGGGGUAAAGUAGCAGCACAUAAUGGUUUGUGAGUUUUGAAAUACAGGCCAUAUUGUGCUGCCUCAAAAAUACAAGGAUCUGAUCUUC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0007165
          miRBase ID: oan-miR-15a-3p
          Mature miRNA Sequence: CAGGCCAUAUUGUGCUGCCUCA
          Chromosome Location: NA

          Rabbit

          Stem-loop ID ocu-mir-15a
          Stem-loop Accession # MI0039221
          Stem-loop Sequence
          UAGCAGCACAUAAUGGUUUGUGGAGUUUAAAAAGGUGCAGGCCAUAUUGUGCUGCCUCA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0048102
          miRBase ID: ocu-miR-15a-3p
          Mature miRNA Sequence: CAGGCCAUAUUGUGCUGCCUCA
          Chromosome Location: NA

          Taeniopygia guttata

          Stem-loop ID tgu-mir-15a
          Stem-loop Accession # MI0013772
          Stem-loop Sequence
          UGGCAUAACGUAGCAGCACAUAAUGGUUUGUGGGUUUUGAAAAGGUGCAGGCCAUAUUGUGCUGCCUCAAA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0027000
          miRBase ID: tgu-miR-15a-3p
          Mature miRNA Sequence: CAGGCCAUAUUGUGCUGCCUCA
          Chromosome Location: NA


          Back To Top

          More Information




          Related Products

          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Hs03302582_pri
          Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor : AM13025
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM13025
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 002419
          mirVana® miRNA inhibitor : MH13025
          mirVana® miRNA mimic : MC13025
          FGMIR : TaqManTM Advanced miRNA Human B Card
          FGMIR : TaqManTM Advanced miRNA Human B 96-well Plate 3
          MIRNA : TaqMan® Advanced miRNA Human B 96-well Plates, Standard
          FGMIR : QS TaqmanTM OpenArray Human Advanced miRNA Panel
          MIRNA : TaqMan® OpenArray® Human Advanced MicroRNA Panel
          FGMIR : TaqManTM Advanced miRNA Human B 96-well Plate 3
          MIRNA : TaqMan® Advanced miRNA Human A and B Cards
          MIRNA : TaqMan® Advanced miRNA Human A and B 96-well Plates, Standard
          MIRNA : TaqMan® Advanced miRNA Human B Card

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Advanced miRNA cDNA Synthesis Kit
          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline