Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Novos produtos
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › 478946_mir

          Specificity testing was performed using human anti-targets.

          Assay Name: hsa-miR-497-3p
          Stem-loop Accession Number: MI0003138
          miRBase Version: v22.1
          Chromosome Location: Chr.17: 7017911 - 7018022 [-] on Build GRCh38
          Mature miRNA Sequence: CAAACCACACUGUGGUGUUAGA
          Species: Human, Cricetulus griseus, Dasypus novemcinctus, Guinea pig, Monodelphis domestica, Rabbit
          Product Type: TaqMan™ Advanced miRNA Assay
          Assay ID 478946_mir
          Size S: 250 rxns
          Availability Inventoried
          Catalog # A25576
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Family ID:

          MIPF0000231, mir-497

          Mature miRNA Sequence:

          CAAACCACACUGUGGUGUUAGA

          miRBase Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Human hsa-miR-497-3p MIMAT0004768
          Cricetulus griseus cgr-miR-497-3p MIMAT0023971
          Dasypus novemcinctus dno-miR-497-3p MIMAT0047935
          Guinea pig cpo-miR-497-3p MIMAT0047296
          Monodelphis domestica mdo-miR-497-3p MIMAT0026946
          Rabbit ocu-miR-497-3p MIMAT0048488

          Stem-loop Details



          Human

          Stem-loop ID hsa-mir-497
          Stem-loop Accession # MI0003138
          Stem-loop Sequence
          CCACCCCGGUCCUGCUCCCGCCCCAGCAGCACACUGUGGUUUGUACGGCACUGUGGCCACGUCCAAACCACACUGUGGUGUUAGAGCGAGGGUGGGGGAGGCACCGCCGAGG
          Chromosome Location Chr. 17 - 7017911 - 7018022 [-] on Build GRCh38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0004768
          miRBase ID: hsa-miR-497-3p
          Mature miRNA Sequence: CAAACCACACUGUGGUGUUAGA
          Chromosome Location: Chr. 17 - 7017911 - 7018022 [-] on Build GRCh38

          Cricetulus griseus

          Stem-loop ID cgr-mir-497
          Stem-loop Accession # MI0020532
          Stem-loop Sequence
          CUCCCGCCCCAGCAGCACACUGUGGUUUGUACGGCACUGUGGCCACGUCCAAACCACACUGUGGUGUUAGAGCGAGGGUGG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0023971
          miRBase ID: cgr-miR-497-3p
          Mature miRNA Sequence: CAAACCACACUGUGGUGUUAGA
          Chromosome Location: NA

          Dasypus novemcinctus

          Stem-loop ID dno-mir-497
          Stem-loop Accession # MI0039133
          Stem-loop Sequence
          CAGCAGCACACUGUGGUUUGCACGGCACUGUGGCCACGUCCAAACCACACUGUGGUGUUAGA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0047935
          miRBase ID: dno-miR-497-3p
          Mature miRNA Sequence: CAAACCACACUGUGGUGUUAGA
          Chromosome Location: NA

          Guinea pig

          Stem-loop ID cpo-mir-497
          Stem-loop Accession # MI0038797
          Stem-loop Sequence
          CAGCAGCACACUGUGGUUUGUACGGCACUGUGGCCACGUCCAAACCACACUGUGGUGUUAGAGCGAGGGUGGG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0047296
          miRBase ID: cpo-miR-497-3p
          Mature miRNA Sequence: CAAACCACACUGUGGUGUUAGA
          Chromosome Location: NA

          Monodelphis domestica

          Stem-loop ID mdo-mir-497
          Stem-loop Accession # MI0012519
          Stem-loop Sequence
          CCUGCCUCCGCCCCAGCAGCACACUGUGGUUUGUUCAGUGUUAUGGCCAAGUCCAAACCACACUGUGGUGUUAGAGCGAGGGUA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0026946
          miRBase ID: mdo-miR-497-3p
          Mature miRNA Sequence: CAAACCACACUGUGGUGUUAGA
          Chromosome Location: NA

          Rabbit

          Stem-loop ID ocu-mir-497
          Stem-loop Accession # MI0039426
          Stem-loop Sequence
          CAGCAGCACACUGUGGUUUGUACGGCACUGUGGCCACGUCCAAACCACACUGUGGUGUUAGA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0048488
          miRBase ID: ocu-miR-497-3p
          Mature miRNA Sequence: CAAACCACACUGUGGUGUUAGA
          Chromosome Location: NA


          Back To Top

          More Information




          Related Products

          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Hs03303903_pri
          Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor : AM12884
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM12884
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 002368
          mirVana® miRNA inhibitor : MH12884
          mirVana® miRNA mimic : MC12884
          MIRNA : TaqMan® Advanced miRNA Human A and B Cards
          FGMIR : TaqManTM Advanced miRNA Human B 96-well Plate 3
          FGMIR : TaqManTM Advanced miRNA Human B Card
          MIRNA : TaqMan® Advanced miRNA Human A and B 96-well Plates, Standard
          FGMIR : QS TaqmanTM OpenArray Human Advanced miRNA Panel
          MIRNA : TaqMan® OpenArray® Human Advanced MicroRNA Panel
          MIRNA : TaqMan® Advanced miRNA Human B Card
          MIRNA : TaqMan® Advanced miRNA Human B 96-well Plates, Standard
          FGMIR : TaqManTM Advanced miRNA Human B 96-well Plate 3

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Advanced miRNA cDNA Synthesis Kit
          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-79565875f6-vjw2z:80/100.66.77.38:80.
          git-commit: 280dcbe45276d5d6e613c14d399020b8a49b7116
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.57.0-Offline