Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › AM11545
          Assay Name: hsa-miR-637
          miRBase Accession Number: MI0003652
          miRBase Version: v22.1
          Chromosome Location: Chr.19: 3961414 - 3961512 [-] on Build GRCh38
          Mature miRNA Sequence: ACUGGGGGCUUUCGGGCUCUGCGU
          Species: Human, Pan troglodytes
          Product Type: Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor
          Assay ID AM11545
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # AM17000
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Family ID:

          MIPF0000597, mir-637

          Mature miRNA Sequence:

          ACUGGGGGCUUUCGGGCUCUGCGU

          miRBase Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Human hsa-miR-637 MIMAT0003307
          Pan troglodytes ptr-miR-637 MIMAT0008293

          Stem-loop Details



          Human

          Stem-loop ID hsa-mir-637
          Stem-loop Accession # MI0003652
          Stem-loop Sequence
          UGGCUAAGGUGUUGGCUCGGGCUCCCCACUGCAGUUACCCUCCCCUCGGCGUUACUGAGCACUGGGGGCUUUCGGGCUCUGCGUCUGCACAGAUACUUC
          Chromosome Location Chr. 19 - 3961414 - 3961512 [-] on Build GRCh38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0003307
          miRBase ID: hsa-miR-637
          Mature miRNA Sequence: ACUGGGGGCUUUCGGGCUCUGCGU
          Chromosome Location: Chr. 19 - 3961414 - 3961512 [-] on Build GRCh38

          Pan troglodytes

          Stem-loop ID ptr-mir-637
          Stem-loop Accession # MI0008830
          Stem-loop Sequence
          UGGCUAAGGUGUUGGCUCCGGCUCCCCACUGCAGUUACCCUCCCCUCGGCGUUACUGAGCACUGGGGGCUUUCGGGCUCUGCGUCUGCACAGAUACUU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0008293
          miRBase ID: ptr-miR-637
          Mature miRNA Sequence: ACUGGGGGCUUUCGGGCUCUGCGU
          Chromosome Location: NA


          Back To Top

          More Information




          Related Products

          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Hs03295635_pri
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM11545
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 001581
          mirVana® miRNA inhibitor : MH11545
          mirVana® miRNA mimic : MC11545
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : 478186_mir

          Back To Top

          Related Products

          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-7fb9f846c9-pwhgh:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 8207b5afa5c305bd40e0a4f0b9b53fd46f2a8829
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.59.1-2026.09.91-1.0