Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › PM11545
          Assay Name: hsa-miR-637
          miRBase Accession Number: MI0003652
          miRBase Version: v22.1
          Chromosome Location: Chr.19: 3961414 - 3961512 [-] on Build GRCh38
          Mature miRNA Sequence: ACUGGGGGCUUUCGGGCUCUGCGU
          Species: Human, Pan troglodytes
          Product Type: Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor
          Assay ID PM11545
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # AM17100
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Family ID:

          MIPF0000597, mir-637

          Mature miRNA Sequence:

          ACUGGGGGCUUUCGGGCUCUGCGU

          miRBase Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Human hsa-miR-637 MIMAT0003307
          Pan troglodytes ptr-miR-637 MIMAT0008293

          Stem-loop Details



          Human

          Stem-loop ID hsa-mir-637
          Stem-loop Accession # MI0003652
          Stem-loop Sequence
          UGGCUAAGGUGUUGGCUCGGGCUCCCCACUGCAGUUACCCUCCCCUCGGCGUUACUGAGCACUGGGGGCUUUCGGGCUCUGCGUCUGCACAGAUACUUC
          Chromosome Location Chr. 19 - 3961414 - 3961512 [-] on Build GRCh38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0003307
          miRBase ID: hsa-miR-637
          Mature miRNA Sequence: ACUGGGGGCUUUCGGGCUCUGCGU
          Chromosome Location: Chr. 19 - 3961414 - 3961512 [-] on Build GRCh38

          Pan troglodytes

          Stem-loop ID ptr-mir-637
          Stem-loop Accession # MI0008830
          Stem-loop Sequence
          UGGCUAAGGUGUUGGCUCCGGCUCCCCACUGCAGUUACCCUCCCCUCGGCGUUACUGAGCACUGGGGGCUUUCGGGCUCUGCGUCUGCACAGAUACUU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0008293
          miRBase ID: ptr-miR-637
          Mature miRNA Sequence: ACUGGGGGCUUUCGGGCUCUGCGU
          Chromosome Location: NA


          Back To Top

          More Information




          Related Products

          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Hs03295635_pri
          Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor : AM11545
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 001581
          mirVana® miRNA inhibitor : MH11545
          mirVana® miRNA mimic : MC11545
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : 478186_mir

          Back To Top

          Related Products

          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-7fb9f846c9-l8rg4:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 8207b5afa5c305bd40e0a4f0b9b53fd46f2a8829
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.59.1-2026.09.91-1.0