Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › AM11749
          Assay Name: hsa-miR-139-5p
          miRBase Accession Number: MI0000261
          miRBase Version: v22.1
          Chromosome Location: Chr.11: 72615063 - 72615130 [-] on Build GRCh38
          Mature miRNA Sequence: UCUACAGUGCACGUGUCUCCAGU
          Species: Human, Bovine, Callithrix jacchus, Dasypus novemcinctus, Rabbit, Tupaia chinensis
          Product Type: Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor
          Assay ID AM11749
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # AM17000
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Family ID:

          MIPF0000117, mir-139

          Mature miRNA Sequence:

          UCUACAGUGCACGUGUCUCCAGU

          miRBase Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Human hsa-miR-139-5p MIMAT0000250
          Bovine bta-miR-139 MIMAT0003788
          Callithrix jacchus cja-miR-139 MIMAT0039472
          Dasypus novemcinctus dno-miR-139-5p MIMAT0047651
          Rabbit ocu-miR-139-5p MIMAT0048239
          Tupaia chinensis tch-miR-139-5p MIMAT0036540

          Stem-loop Details



          Human

          Stem-loop ID hsa-mir-139
          Stem-loop Accession # MI0000261
          Stem-loop Sequence
          GUGUAUUCUACAGUGCACGUGUCUCCAGUGUGGCUCGGAGGCUGGAGACGCGGCCCUGUUGGAGUAAC
          Chromosome Location Chr. 11 - 72615063 - 72615130 [-] on Build GRCh38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0000250
          miRBase ID: hsa-miR-139-5p
          Mature miRNA Sequence: UCUACAGUGCACGUGUCUCCAGU
          Chromosome Location: Chr. 11 - 72615063 - 72615130 [-] on Build GRCh38

          Bovine

          Stem-loop ID bta-mir-139
          Stem-loop Accession # MI0005009
          Stem-loop Sequence
          GUGUACUCUACAGUGCACGUGUCUCCAGUGUGGCUCGGAGGCUGGAGACGCGGCCCUGUUGGAGUAAC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0003788
          miRBase ID: bta-miR-139
          Mature miRNA Sequence: UCUACAGUGCACGUGUCUCCAGU
          Chromosome Location: NA

          Callithrix jacchus

          Stem-loop ID cja-mir-139
          Stem-loop Accession # MI0031996
          Stem-loop Sequence
          CUGGCUCAGGUGUAUUCUACAGUGCACGUGUCUCCAGUGUGGCUCGGAGGCUGGAGACGCGGCCCUGUUGGAGUAACAACUGAAGCCGG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0039472
          miRBase ID: cja-miR-139
          Mature miRNA Sequence: UCUACAGUGCACGUGUCUCCAGU
          Chromosome Location: NA

          Dasypus novemcinctus

          Stem-loop ID dno-mir-139
          Stem-loop Accession # MI0038988
          Stem-loop Sequence
          UCUACAGUGCACGUGUCUCCAGUGUGGCUCGGAGGCUGGAGACGCGGCCCUGUUGGAGU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0047651
          miRBase ID: dno-miR-139-5p
          Mature miRNA Sequence: UCUACAGUGCACGUGUCUCCAGU
          Chromosome Location: NA

          Rabbit

          Stem-loop ID ocu-mir-139
          Stem-loop Accession # MI0039297
          Stem-loop Sequence
          UCUACAGUGCACGUGUCUCCAGUGUGGCUUGGAGGCUGGAGACGCGGCCCUGUUGGAGU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0048239
          miRBase ID: ocu-miR-139-5p
          Mature miRNA Sequence: UCUACAGUGCACGUGUCUCCAGU
          Chromosome Location: NA

          Tupaia chinensis

          Stem-loop ID tch-mir-139
          Stem-loop Accession # MI0031199
          Stem-loop Sequence
          UCUACAGUGCACGUGUCUCCAGUGUGGCUCAGAGGCUGGAGACGCGGCCCUGUCGGAGU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0036540
          miRBase ID: tch-miR-139-5p
          Mature miRNA Sequence: UCUACAGUGCACGUGUCUCCAGU
          Chromosome Location: NA


          Back To Top

          More Information




          Related Products

          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Hs03302845_pri
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM11749
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 005364_mat
          mirVana® miRNA inhibitor : MH11749
          mirVana® miRNA mimic : MC11749
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : 478312_mir

          Back To Top

          Related Products

          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-d59m7:80/100.66.79.221:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0