Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs04347860_pri
          Assay Name:
          hsa-mir-6506
          Stem-loop ID:
          hsa-mir-6506
          Mapped to miRBase Version:
          v22.1
          Chromosome Location:
          Chr.16: 15611030 - 15611095 [-] on Build GRCh38
          Stem-loop Location:
          Chr.16: 15611030 - 15611095 [-] on Build GRCh38
          Mature miRNA ID:
          hsa-miR-6506-5p hsa-miR-6506-3p
          Species:
          Human
          Product Type:
          TaqMan™ Pri-miRNA Assay
          Assay ID Hs04347860_pri
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4427012
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Amplicon Length:

          89

          Chromosome Location:

          Chr. 16 - 15610849 - 15610849 [-] on 15610849 Build GRCh38

          Species:

          Human

          miRBase Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Human hsa-miR-6506-5p MIMAT0025468
          Human hsa-miR-6506-3p MIMAT0025469

          Stem-loop Details



          Human

          Stem-loop ID hsa-mir-6506
          Stem-loop Accession # MI0022218
          Stem-loop Sequence
          GACUGGGAUGUCACUGAAUAUGGUGUUUGUGAGUUGAUUGACAUCGUAUCAGAGAUUCCAGACACA
          Chromosome Location Chr. 16 - 15611030 - 15611095 [-] on Build GRCh38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0025468
          miRBase ID: hsa-miR-6506-5p
          Mature miRNA Sequence: ACUGGGAUGUCACUGAAUAUGGU
          Chromosome Location: Chr. 16 - 15611030 - 15611095 [-] on Build GRCh38

          miRBase Accession #: MIMAT0025469
          miRBase ID: hsa-miR-6506-3p
          Mature miRNA Sequence: UCGUAUCAGAGAUUCCAGACAC
          Chromosome Location: Chr. 16 - 15611030 - 15611095 [-] on Build GRCh38

          Gene Family ID
          Distance to Amplicon 150 bases

          Back To Top

          More Information




          Related Products

          Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor : AM26161
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM26161
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 473006_mat
          mirVana® miRNA inhibitor : MH26161
          mirVana® miRNA mimic : MC26161
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : 480202_mir
          Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor : AM25921
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM25921
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 474019_mat
          mirVana® miRNA inhibitor : MH25921
          mirVana® miRNA mimic : MC25921
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : 480201_mir

          Back To Top

          Related Products

          • High Capacity RNA-to-cDNA Kit
          • SuperScript® IV VILO™ Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix
          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-mrft7:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0