Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs04348484_pri
          Assay Name:
          hsa-mir-7151
          Stem-loop ID:
          hsa-mir-7151
          Mapped to miRBase Version:
          v22.1
          Chromosome Location:
          Chr.10: 67403351 - 67403410 [-] on Build GRCh38
          Stem-loop Location:
          Chr.10: 67403351 - 67403410 [-] on Build GRCh38
          Mature miRNA ID:
          hsa-miR-7151-3p hsa-miR-7151-5p
          Species:
          Human
          Product Type:
          TaqMan™ Pri-miRNA Assay
          Assay ID Hs04348484_pri
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4427012
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Amplicon Length:

          101

          Chromosome Location:

          Chr. 10 - 67403676 - 67403676 [-] on 67403676 Build GRCh38

          Species:

          Human

          miRBase Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Human hsa-miR-7151-3p MIMAT0028213
          Human hsa-miR-7151-5p MIMAT0028212

          Stem-loop Details



          Human

          Stem-loop ID hsa-mir-7151
          Stem-loop Accession # MI0023611
          Stem-loop Sequence
          GAUCCAUCUCUGCCUGUAUUGGCUUGGAUUCUGCAAAGCCUACAGGCUGGAAUGGGCUCA
          Chromosome Location Chr. 10 - 67403351 - 67403410 [-] on Build GRCh38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0028213
          miRBase ID: hsa-miR-7151-3p
          Mature miRNA Sequence: CUACAGGCUGGAAUGGGCUCA
          Chromosome Location: Chr. 10 - 67403351 - 67403410 [-] on Build GRCh38

          miRBase Accession #: MIMAT0028212
          miRBase ID: hsa-miR-7151-5p
          Mature miRNA Sequence: GAUCCAUCUCUGCCUGUAUUGGC
          Chromosome Location: Chr. 10 - 67403351 - 67403410 [-] on Build GRCh38

          Gene Family ID
          Distance to Amplicon 230 bases

          Back To Top

          More Information




          Related Products

          Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor : AM27631
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM27631
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 466506_mat
          mirVana® miRNA inhibitor : MH27631
          mirVana® miRNA mimic : MC27631
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : 480556_mir
          Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor : AM29182
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM29182
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 466316_mat
          mirVana® miRNA inhibitor : MH29182
          mirVana® miRNA mimic : MC29182
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : 480557_mir

          Back To Top

          Related Products

          • High Capacity RNA-to-cDNA Kit
          • SuperScript® IV VILO™ Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix
          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline