Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm04228962_pri
          Assay Name:
          mmu-mir-3066
          Stem-loop ID:
          mmu-mir-3066
          Mapped to miRBase Version:
          v22.1
          Chromosome Location:
          Chr.12: 17355392 - 17355474 [+] on Build GRCm38
          Stem-loop Location:
          Chr.12: 17355392 - 17355474 [+] on Build GRCm38
          Mature miRNA ID:
          mmu-miR-3066-3p mmu-miR-3066-5p
          Species:
          Mouse
          Product Type:
          TaqMan™ Pri-miRNA Assay
          Assay ID Mm04228962_pri
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4427012
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Amplicon Length:

          100

          Chromosome Location:

          Chr. 12 - 17355244 - 17355244 [-] on 17355244 Build GRCm38

          Species:

          Mouse

          miRBase Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Mouse mmu-miR-3066-3p MIMAT0014839
          Mouse mmu-miR-3066-5p MIMAT0014838

          Stem-loop Details



          Mouse

          Stem-loop ID mmu-mir-3066
          Stem-loop Accession # MI0014028
          Stem-loop Sequence
          GUGUGGUAUGUUUUGGUUGCUGUAGAUUAAGUAGUUUAAUAUGAUGCUGCACUUAAUAGACCGCAACCUGCACUGGCCAUGCU
          Chromosome Location Chr. 12 - 17355392 - 17355474 [+] on Build GRCm38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0014839
          miRBase ID: mmu-miR-3066-3p
          Mature miRNA Sequence: CACUUAAUAGACCGCAACCUGC
          Chromosome Location: Chr. 12 - 17355392 - 17355474 [+] on Build GRCm38

          miRBase Accession #: MIMAT0014838
          miRBase ID: mmu-miR-3066-5p
          Mature miRNA Sequence: UUGGUUGCUGUAGAUUAAGUAG
          Chromosome Location: Chr. 12 - 17355392 - 17355474 [+] on Build GRCm38

          Gene Family ID
          Distance to Amplicon 102 bases

          Back To Top

          More Information




          Related Products

          Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor : AM20362
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM20362
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 463925_mat
          mirVana® miRNA inhibitor : MH20362
          mirVana® miRNA mimic : MC20362
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : mmu481695_mir
          Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor : AM19923
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM19923
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 464576_mat
          mirVana® miRNA inhibitor : MH19923
          mirVana® miRNA mimic : MC19923
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : mmu482724_mir

          Back To Top

          Related Products

          • High Capacity RNA-to-cDNA Kit
          • SuperScript® IV VILO™ Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix
          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-jd77j:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0