Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm04350619_pri
          Assay Name:
          mmu-mir-6961
          Stem-loop ID:
          mmu-mir-6961
          Mapped to miRBase Version:
          v22.1
          Chromosome Location:
          Chr.15: 100649163 - 100649229 [-] on Build GRCm38
          Stem-loop Location:
          Chr.15: 100649163 - 100649229 [-] on Build GRCm38
          Mature miRNA ID:
          mmu-miR-6961-3p mmu-miR-6961-5p
          Species:
          Mouse
          Product Type:
          TaqMan™ Pri-miRNA Assay
          Assay ID Mm04350619_pri
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4427012
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Amplicon Length:

          61

          Chromosome Location:

          Chr. 15 - 100648984 - 100648984 [-] on 100648984 Build GRCm38

          Species:

          Mouse

          miRBase Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Mouse mmu-miR-6961-3p MIMAT0027823
          Mouse mmu-miR-6961-5p MIMAT0027822

          Stem-loop Details



          Mouse

          Stem-loop ID mmu-mir-6961
          Stem-loop Accession # MI0022808
          Stem-loop Sequence
          AAAGCUGACUGGGAAGGAAAUGGCCAGGGCUCUCUAACUAACCUGUCCUCUUUCUUCCUGGCUCUAG
          Chromosome Location Chr. 15 - 100649163 - 100649229 [-] on Build GRCm38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0027823
          miRBase ID: mmu-miR-6961-3p
          Mature miRNA Sequence: UCCUCUUUCUUCCUGGCUCUAG
          Chromosome Location: Chr. 15 - 100649163 - 100649229 [-] on Build GRCm38

          miRBase Accession #: MIMAT0027822
          miRBase ID: mmu-miR-6961-5p
          Mature miRNA Sequence: UGACUGGGAAGGAAAUGGCC
          Chromosome Location: Chr. 15 - 100649163 - 100649229 [-] on Build GRCm38

          Gene Family ID
          Distance to Amplicon 148 bases

          Back To Top

          More Information




          Related Products

          Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor : AM28142
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM28142
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 467271_mat
          mirVana® miRNA inhibitor : MH28142
          mirVana® miRNA mimic : MC28142
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : mmu482172_mir
          Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor : AM28562
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM28562
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 466708_mat
          mirVana® miRNA inhibitor : MH28562
          mirVana® miRNA mimic : MC28562
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : mmu482173_mir

          Back To Top

          Related Products

          • High Capacity RNA-to-cDNA Kit
          • SuperScript® IV VILO™ Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix
          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline