Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › PM12530
          Assay Name: hsa-miR-665
          miRBase Accession Number: MI0005563
          miRBase Version: v22.1
          Chromosome Location: Chr.14: 100875033 - 100875104 [+] on Build GRCh38
          Mature miRNA Sequence: ACCAGGAGGCUGAGGCCCCU
          Species: Human, Pan troglodytes, Rhesus monkey
          Product Type: Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor
          Assay ID PM12530
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # AM17100
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Family ID:

          MIPF0000404, mir-665

          Mature miRNA Sequence:

          ACCAGGAGGCUGAGGCCCCU

          miRBase Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Human hsa-miR-665 MIMAT0004952
          Pan troglodytes ptr-miR-665 MIMAT0008312
          Rhesus monkey mml-miR-665 MIMAT0012786

          Stem-loop Details



          Human

          Stem-loop ID hsa-mir-665
          Stem-loop Accession # MI0005563
          Stem-loop Sequence
          UCUCCUCGAGGGGUCUCUGCCUCUACCCAGGACUCUUUCAUGACCAGGAGGCUGAGGCCCCUCACAGGCGGC
          Chromosome Location Chr. 14 - 100875033 - 100875104 [+] on Build GRCh38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0004952
          miRBase ID: hsa-miR-665
          Mature miRNA Sequence: ACCAGGAGGCUGAGGCCCCU
          Chromosome Location: Chr. 14 - 100875033 - 100875104 [+] on Build GRCh38

          Pan troglodytes

          Stem-loop ID ptr-mir-665
          Stem-loop Accession # MI0008849
          Stem-loop Sequence
          CUCCUGGAGGGGUCUCCGCCUCUACCCAGGACUCUUUCAUGACCAGGAGGCUGAGGCCCCUCACAGGCGGC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0008312
          miRBase ID: ptr-miR-665
          Mature miRNA Sequence: ACCAGGAGGCUGAGGCCCCU
          Chromosome Location: NA

          Rhesus monkey

          Stem-loop ID mml-mir-665
          Stem-loop Accession # MI0012543
          Stem-loop Sequence
          UCUCCUCGAGGGGUCUCUGCCUCUACCCAGGACUCUUUCAUGACCAGGAGGCUGAGGCCCCUCACAGGCGGC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0012786
          miRBase ID: mml-miR-665
          Mature miRNA Sequence: ACCAGGAGGCUGAGGCCCCU
          Chromosome Location: NA


          Back To Top

          More Information




          Related Products

          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Hs03293725_pri
          Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor : AM12530
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 002681
          mirVana® miRNA inhibitor : MH12530
          mirVana® miRNA mimic : MC12530
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : 479150_mir

          Back To Top

          Related Products

          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-vplr9:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0