Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other RELA SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          RELA
          Gene Name:
          RELA proto-oncogene, NF-kB subunit
          Gene Aliases:
          NFKB3, p65
          Chromosome Location:
          Chr.11: 65653596 - 65662972 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.502875
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 109424

          Purification
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # AM16708
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: RELA
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001145138.1 NP_001138610.1 11 1633
          NM_001243984.1 NP_001230913.1 11 1435
          NM_021975.3 NP_068810.3 11 1642
          XM_011545206.1 XP_011543508.1 10 1410
          XM_011545207.1 XP_011543509.1 9 1305
          GenBank mRNA AK308478.1 - 10 1688
          BC014095.2 - 10 1233
          BC033522.1 - 10 1499 5162908
          BC110830.1 - 10 2252 6019711
          L19067.1 - 10 1501
          M62399.1 - 11 1581

          Back To Top

          추가 정보


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          Rel homology transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          liver development
          hair follicle development
          stimulatory C-type lectin receptor signaling pathway
          acetaldehyde metabolic process
          transcription from RNA polymerase II promoter
          inflammatory response
          cellular defense response
          aging
          positive regulation of cell proliferation
          organ morphogenesis
          response to organic substance
          response to UV-B
          positive regulation of Schwann cell differentiation
          cytokine-mediated signaling pathway
          membrane protein intracellular domain proteolysis
          positive regulation of chondrocyte differentiation
          positive regulation of type I interferon production
          response to muramyl dipeptide
          response to progesterone
          response to insulin
          response to cobalamin
          cellular response to hepatocyte growth factor stimulus
          response to muscle stretch
          Fc-epsilon receptor signaling pathway
          negative regulation of protein catabolic process
          response to drug
          negative regulation of apoptotic process
          positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
          response to amino acid
          response to morphine
          positive regulation of interleukin-12 biosynthetic process
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          negative regulation of insulin receptor signaling pathway
          regulation of inflammatory response
          T cell receptor signaling pathway
          positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity
          response to cAMP
          defense response to virus
          cellular response to hydrogen peroxide
          nucleotide-binding oligomerization domain containing 2 signaling pathway
          response to interleukin-1
          cellular response to lipopolysaccharide
          cellular response to nicotine
          cellular response to interleukin-1
          cellular response to interleukin-6
          cellular response to tumor necrosis factor
          cellular response to peptide hormone stimulus
          negative regulation of NIK/NF-kappaB signaling
          positive regulation of miRNA metabolic process
          negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway
          RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
          RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific DNA binding
          transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
          transcriptional repressor activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
          transcriptional activator activity, RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific binding
          DNA binding
          chromatin binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          transcription factor activity, RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific binding
          protein binding
          transcription factor binding
          protein kinase binding
          chromatin DNA binding
          ubiquitin protein ligase binding
          protein complex binding
          activating transcription factor binding
          phosphate ion binding
          identical protein binding
          protein homodimerization activity
          actinin binding
          histone deacetylase binding
          transcription regulatory region DNA binding
          protein heterodimerization activity
          protein N-terminus binding
          NF-kappaB binding
          repressing transcription factor binding
          ankyrin repeat binding

          Back To Top

          관련 제품

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-659f68c6f4-wf7gw:80/100.66.73.223:80.
          git-commit: 208ebf2ce40f07c29af7b8d1bec64c518c8c0cf8
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.43.0-2026.01.05-1.0