Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other TAP2 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          TAP2
          Gene Name:
          transporter 2, ATP binding cassette subfamily B member
          Gene Aliases:
          ABC18, ABCB3, APT2, D6S217E, PSF-2, PSF2, RING11
          Chromosome Location:
          Chr.6: 32821833 - 32838823 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.502
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 118136
          Validated

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM51331
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: TAP2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_000544.3 NP_000535.3 6 1177
          NM_001290043.1 NP_001276972.1 6 1230
          NM_018833.2 NP_061313.2 6 1177
          GenBank mRNA AB073779.1 - 5 1055
          AB208953.1 - 6 1124
          AF078671.1 - 6 1134
          AF105151.1 - 6 1134
          AF176984.1 - 1 110
          AK222823.1 - 5 1086
          AK223300.1 - 6 1137
          AK225657.1 - 6 1158
          AK225693.1 - 6 1137
          AK292963.1 - 6 1160
          BC002751.2 - 5 1063
          BT009906.1 - 5 1055
          FM246456.1 - 5 1055
          M74447.1 - 6 1151
          M84748.1 - 6 1083
          U07844.1 - 5 865
          Z22935.1 - 6 1083
          Z22936.1 - 6 1131

          Back To Top

          More Information


          Matching Taqman Gene Expression Assay:


          Hs00241060_m1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ATP-binding cassette (ABC) transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          adaptive immune response
          antigen processing and presentation of peptide antigen via MHC class I
          antigen processing and presentation of exogenous protein antigen via MHC class Ib, TAP-dependent
          antigen processing and presentation of endogenous peptide antigen via MHC class I via ER pathway, TAP-dependent
          antigen processing and presentation of endogenous peptide antigen via MHC class Ib via ER pathway, TAP-dependent
          positive regulation of antigen processing and presentation of peptide antigen via MHC class I
          intracellular transport of viral protein in host cell
          antigen processing and presentation of endogenous peptide antigen via MHC class I
          cytosol to ER transport
          peptide antigen transport
          transmembrane transport
          transporter activity
          protein binding
          ATP binding
          peptide transporter activity
          peptide antigen-transporting ATPase activity
          MHC class Ib protein binding
          TAP1 binding
          tapasin binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0