Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요?
계정 생성하기
모든 제품 주문
항체
Oligos, Primers, Probes and Genes
TaqMan Real-Time PCR 분석
피펫 및 피펫 팁
실험실용 원심분리기
초저온 냉동고
분광학
비이커
PCR 장비 및 용품
제품 카테고리 전체보기
응용 분야 및 기법
세포 분석
실험실 장비
Real-Time PCR
PCR
크로마토그래피
세포 배양 및 트랜스펙션
DNA/RNA 추출과 분석
단백질 생물학
유세포분석
화학 제품
응용 분야 및 기법 전체보기
서비스
맞춤형 서비스
엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
360° CDMO 및 CRO 서비스
CDMO 서비스
임상시험 CRO 서비스
장비 서비스
교육 서비스
Unity Lab Services
서비스 전체 보기
지원
고객센터
문의하기
시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
Safety Data Sheets (SDS)
매뉴얼
인용 및 참고 문헌
기기 지원
기술 자료/제품 FAQ
학습 센터
지원 메뉴 전체보기
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
문의하기
빠른 주문
주문 현황
제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
전체검색
전체검색
Search button
주문 현황
빠른주문
로그인
로그인
회원이 아니신가요?
계정 생성하기
계정정보
주문내역조회
커스텀제품 및 프로젝트
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other BAK1 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
Bak1
Gene Name:
BCL2-antagonist/killer 1
Gene Aliases:
Bak, N-BAK1, N-Bak
Chromosome Location:
Chr.17: 27019812 - 27028839 on Build GRCm38
UniGene ID:
Mm.2443
Species:
Mouse
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
159809
Purification
Standard
HPLC
In-Vivo Ready
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
재고 정보
본사 재고 보유
Catalog #
AM16708
제품 정가
Your Price
온라인 행사가:
공급가 확인 ›
카트에 추가
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: Bak1
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_007523.2
NP_031549.2
6
1822
GenBank mRNA
AK089220.1
-
6
1761
BC057589.1
-
7
1794
6411580
Y13231.1
-
6
1820
Back To Top
추가 정보
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
leukocyte homeostasis
B cell homeostasis
B cell apoptotic process
release of cytochrome c from mitochondria
blood vessel remodeling
myeloid cell homeostasis
B cell negative selection
apoptotic process
activation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process
mitochondrial fusion
cell proliferation
negative regulation of cell proliferation
intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage
activation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process by cytochrome c
response to fungus
response to mycotoxin
establishment or maintenance of transmembrane electrochemical gradient
response to gamma radiation
positive regulation of calcium ion transport into cytosol
negative regulation of gene expression
cytolysis
negative regulation of endoplasmic reticulum calcium ion concentration
negative regulation of peptidyl-serine phosphorylation
cellular response to UV
limb morphogenesis
regulation of apoptotic process
positive regulation of apoptotic process
regulation of protein homodimerization activity
regulation of protein heterodimerization activity
fibroblast apoptotic process
positive regulation of proteolysis
regulation of mitochondrial membrane permeability
post-embryonic camera-type eye morphogenesis
homeostasis of number of cells
regulation of cell cycle
regulation of mitochondrial membrane potential
vagina development
intrinsic apoptotic signaling pathway in response to endoplasmic reticulum stress
thymocyte apoptotic process
positive regulation of release of cytochrome c from mitochondria
apoptotic signaling pathway
extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand
activation of cysteine-type endopeptidase activity
positive regulation of endoplasmic reticulum unfolded protein response
apoptotic process involved in patterning of blood vessels
protein binding
heat shock protein binding
identical protein binding
protein homodimerization activity
metal ion binding
protein heterodimerization activity
chaperone binding
BH domain binding
Back To Top
관련 제품
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-659f68c6f4-x88k6:80/100.66.75.98:80.
git-commit: 208ebf2ce40f07c29af7b8d1bec64c518c8c0cf8
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.43.0-2026.01.05-1.0