Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 엔터프라이즈 서비스
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상 시험 CRO 서비
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other FGFR2 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          FGFR2
          Gene Name:
          fibroblast growth factor receptor 2
          Gene Aliases:
          BBDS, BEK, BFR-1, CD332, CEK3, CFD1, ECT1, JWS, K-SAM, KGFR, TK14, TK25
          Chromosome Location:
          Chr.10: 121478330 - 121598656 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.533683
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 30532

          Purification
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # AM16708
          제품 정가 4,126.00
          Your Price
          온라인 행사가:
          4126.0
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: FGFR2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_000141.4 NP_000132.3 5 1243
          NM_001144913.1 NP_001138385.1 4 746
          NM_001144914.1 NP_001138386.1 4 746
          NM_001144915.1 NP_001138387.1 4 648
          NM_001144916.1 NP_001138388.1 2 692
          NM_001144917.1 NP_001138389.1 5 1243
          NM_001144918.1 NP_001138390.1 3 898
          NM_001144919.1 NP_001138391.1 4 976
          NM_001320658.1 NP_001307587.1 5 1243
          NM_022970.3 NP_075259.4 5 1243
          NM_023029.2 NP_075418.1 3 479
          NR_073009.1 3 898
          XM_006717708.2 XP_006717771.1 5 1441
          XM_006717710.3 XP_006717773.1 5 1441
          XM_006717711.2 XP_006717774.1 3 479
          XM_006717712.2 XP_006717775.1 2 401
          XM_017015920.1 XP_016871409.1 5 1441
          XM_017015921.1 XP_016871410.1 5 1441
          XM_017015922.1 XP_016871411.1 3 479
          XM_017015923.1 XP_016871412.1 3 479
          XM_017015924.1 XP_016871413.1 3 1096
          XM_017015925.1 XP_016871414.1 3 1096
          GenBank mRNA AB030073.1 - 5 1014
          AB030074.1 - 5 1014
          AB030075.1 - 5 1014
          AB030076.1 - 5 1014
          AB030077.1 - 5 1014
          AB030078.1 - 5 1014
          AB084153.1 - 4 596
          AK026508.1 - 4 950
          AK294026.1 - 4 648
          AK308621.1 - 2 692
          BC039243.1 - 3 898 5277896
          EF057068.1 - 3 329
          EU826598.1 - 4 596
          EU826599.1 - 4 596
          EU826600.1 - 4 596
          EU826601.1 - 2 251
          KP192323.1 - 3 413
          KP192324.1 - 3 413
          KP192326.1 - 3 413
          KP192327.1 - 3 413
          KP192328.1 - 4 680
          KP192329.1 - 2 335
          KP192330.1 - 3 413
          KP192331.1 - 4 680
          M55614.1 - 4 608
          M80634.1 - 5 1014
          M87770.1 - 5 869
          M87771.1 - 5 1083
          M87772.1 - 5 871
          M97193.1 - 5 1207
          U11814.1 - 5 854
          X52832.1 - 5 775
          X56191.1 - 4 620
          Z71929.1 - 4 608

          Back To Top

          추가 정보


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_001109892, NM_012712, NM_001109894, NM_001109895, NM_001109893, and others.
          This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: NM_201601, NM_010207, EF143325, EF143327, M63503, and others.

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          MAPK cascade
          angiogenesis
          ureteric bud development
          in utero embryonic development
          epithelial to mesenchymal transition
          positive regulation of mesenchymal cell proliferation
          outflow tract septum morphogenesis
          membranous septum morphogenesis
          apoptotic process
          cell-cell signaling
          axonogenesis
          positive regulation of cell proliferation
          fibroblast growth factor receptor signaling pathway
          regulation of smoothened signaling pathway
          post-embryonic development
          embryonic pattern specification
          organ morphogenesis
          regulation of cell fate commitment
          positive regulation of phospholipase activity
          regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling
          morphogenesis of embryonic epithelium
          peptidyl-tyrosine phosphorylation
          orbitofrontal cortex development
          ventricular zone neuroblast division
          pyramidal neuron development
          gland morphogenesis
          positive regulation of Wnt signaling pathway
          bone mineralization
          lung development
          epithelial cell differentiation
          midbrain development
          otic vesicle formation
          hair follicle morphogenesis
          lacrimal gland development
          regulation of osteoblast proliferation
          multicellular organism growth
          organ growth
          fibroblast growth factor receptor signaling pathway involved in negative regulation of apoptotic process in bone marrow
          fibroblast growth factor receptor signaling pathway involved in hemopoiesis
          fibroblast growth factor receptor signaling pathway involved in positive regulation of cell proliferation in bone marrow
          fibroblast growth factor receptor signaling pathway involved in orbitofrontal cortex development
          phosphatidylinositol-3-phosphate biosynthetic process
          regulation of multicellular organism growth
          regulation of fibroblast growth factor receptor signaling pathway
          inner ear morphogenesis
          odontogenesis
          positive regulation of MAPK cascade
          positive regulation of GTPase activity
          cell fate commitment
          regulation of osteoblast differentiation
          positive regulation of cell cycle
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          protein autophosphorylation
          phosphatidylinositol phosphorylation
          phosphatidylinositol-mediated signaling
          lung alveolus development
          mesodermal cell differentiation
          embryonic digestive tract morphogenesis
          embryonic organ morphogenesis
          digestive tract development
          embryonic organ development
          reproductive structure development
          positive regulation of smooth muscle cell proliferation
          embryonic cranial skeleton morphogenesis
          skeletal system morphogenesis
          epidermis morphogenesis
          branching morphogenesis of a nerve
          mesenchymal cell differentiation
          positive regulation of epithelial cell proliferation
          negative regulation of epithelial cell proliferation
          regulation of smooth muscle cell differentiation
          positive regulation of cell division
          ventricular cardiac muscle tissue morphogenesis
          positive regulation of cardiac muscle cell proliferation
          limb bud formation
          bone development
          bone morphogenesis
          branching involved in prostate gland morphogenesis
          branching involved in salivary gland morphogenesis
          bud elongation involved in lung branching
          lung lobe morphogenesis
          lung-associated mesenchyme development
          positive regulation of epithelial cell proliferation involved in lung morphogenesis
          prostate gland morphogenesis
          prostate epithelial cord elongation
          prostate epithelial cord arborization involved in prostate glandular acinus morphogenesis
          squamous basal epithelial stem cell differentiation involved in prostate gland acinus development
          fibroblast growth factor receptor signaling pathway involved in mammary gland specification
          lateral sprouting from an epithelium
          mammary gland bud formation
          epithelial cell proliferation involved in salivary gland morphogenesis
          branch elongation involved in salivary gland morphogenesis
          branching involved in labyrinthine layer morphogenesis
          regulation of branching involved in prostate gland morphogenesis
          regulation of morphogenesis of a branching structure
          mesenchymal cell differentiation involved in lung development
          mesenchymal cell proliferation involved in lung development
          regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          positive regulation of canonical Wnt signaling pathway
          protein tyrosine kinase activity
          fibroblast growth factor-activated receptor activity
          Ras guanyl-nucleotide exchange factor activity
          protein binding
          ATP binding
          heparin binding
          1-phosphatidylinositol-3-kinase activity
          fibroblast growth factor binding
          protein homodimerization activity
          phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase activity

          Back To Top

          관련 제품

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0