Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other FGF1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          FGF1
          Gene Name:
          fibroblast growth factor 1
          Gene Aliases:
          AFGF, ECGF, ECGF-beta, ECGFA, ECGFB, FGF-1, FGF-alpha, FGFA, GLIO703, HBGF-1, HBGF1
          Chromosome Location:
          Chr.5: 142592178 - 142698070 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.483635
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID HSS142000
          Size 20 nmol
          Availability Made To Order
          Catalog # 1299001
          Price Contact Us
          Your Price
          Online offer:
          3062.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: FGF1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_000800.4 NP_000791.1 2 687
          NM_001144892.2 NP_001138364.1 2 207
          NM_001144934.1 NP_001138406.1 3 400
          NM_001144935.1 NP_001138407.1 2 306
          NM_001257205.1 NP_001244134.1 2 597
          NM_001257206.1 NP_001244135.1 2 597
          NM_001257207.1 NP_001244136.1 3 340
          NM_001257208.1 NP_001244137.1 2 338
          NM_001257209.1 NP_001244138.1 2 353
          NM_001257210.1 NP_001244139.1 2 337
          NM_001257211.1 NP_001244140.1 2 338
          NM_001257212.1 NP_001244141.1 2 207
          NM_033136.3 NP_149127.1 2 687
          NM_033137.2 NP_149128.1 1 148
          XM_005268390.4 XP_005268447.1 2 280
          XM_011537607.2 XP_011535909.1 3 400
          GenBank mRNA AK289762.1 - 2 537
          AK312301.1 - 3 340
          BC032697.1 - 2 204 5403677
          BG706412.1 - 2 262
          DA111414.1 - 2 225
          DA189432.1 - 2 317
          DA228737.1 - 2 258
          DA326831.1 - 2 345
          DA388578.1 - 2 303
          DA389088.1 - 2 250
          DA575048.1 - 2 207
          DA649213.1 - 3 370
          DA660034.1 - 2 337
          DB220987.1 - 2 338
          DQ655917.2 - 2 579
          L01487.1 - 2 187
          M13361.1 - 1 152
          S67291.1 - 1 114
          S67292.1 - 1 114
          S67294.1 - 1 114
          X51943.1 - 1 148
          X65778.1 - 1 124
          X65779.1 - 1 124

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          growth factor intercellular signal molecule

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          MAPK cascade
          activation of MAPK activity
          angiogenesis
          organ induction
          signal transduction
          multicellular organism development
          cell proliferation
          positive regulation of cell proliferation
          fibroblast growth factor receptor signaling pathway
          anatomical structure morphogenesis
          positive regulation of endothelial cell migration
          regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling
          peptidyl-tyrosine phosphorylation
          cell differentiation
          lung development
          positive regulation of cell migration
          activation of protein kinase B activity
          cellular response to heat
          phosphatidylinositol-3-phosphate biosynthetic process
          positive regulation of MAP kinase activity
          positive regulation of GTPase activity
          positive regulation of cholesterol biosynthetic process
          positive regulation of angiogenesis
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          phosphatidylinositol phosphorylation
          phosphatidylinositol-mediated signaling
          positive regulation of epithelial cell proliferation
          positive regulation of cell division
          branch elongation involved in ureteric bud branching
          positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          mesonephric epithelium development
          regulation of endothelial tube morphogenesis
          positive regulation of intracellular signal transduction
          positive regulation of sprouting angiogenesis
          regulation of endothelial cell chemotaxis to fibroblast growth factor
          protein tyrosine kinase activity
          Ras guanyl-nucleotide exchange factor activity
          fibroblast growth factor receptor binding
          integrin binding
          protein binding
          growth factor activity
          heparin binding
          1-phosphatidylinositol-3-kinase activity
          Hsp70 protein binding
          S100 protein binding
          phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0