Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other CKS1B SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          CKS1B
          Gene Name:
          CDC28 protein kinase regulatory subunit 1B
          Gene Aliases:
          CKS1, PNAS-16, PNAS-18, ckshs1
          Chromosome Location:
          Chr.1: 154974642 - 154979249 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.374378
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID n259878

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price 5,354.00
          Your Price
          Online offer:
          5354.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: CKS1B
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_024163.1 1, 2 268
          GenBank mRNA AF274943.1 - 1, 2 88
          AK307066.1 - 1, 2 216
          CB161621.1 - 1, 2 219
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID Transcript Location
          GenBankmRNA BX443013.2 - 1, 2 220 Chr. 1 - 154974691 - 154979067 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BX432697.2 - 1, 2 220 Chr. 1 - 154974691 - 154979245 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU934158.1 - 1, 2 232 Chr. 1 - 154974679 - 154979125 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM796229.1 - 1, 2 139 Chr. 1 - 154974771 - 154978956 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AU098793.1 - 1, 2 257 Chr. 1 - 154974653 - 154978026 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA W44552.1 - 185 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BQ438325.1 - 1, 2 232 Chr. 1 - 154974679 - 154979132 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CB147972.1 - 1, 2 201 Chr. 1 - 154974709 - 154978830 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU932637.1 - 1, 2 232 Chr. 1 - 154974679 - 154979033 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BE569091.1 - 1, 2 211 Chr. 1 - 154974700 - 154978988 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BX432698.2 - 1, 2 220 Chr. 1 - 154974691 - 154979233 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC301934.1 - 1, 2 216 Chr. 1 - 154974694 - 154978960 [+] on Build GRCh38

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          scaffold/adaptor protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cell cycle
          regulation of mitotic cell cycle
          positive regulation of cyclin-dependent protein serine/threonine kinase activity
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          cell division
          protein binding
          protein kinase binding
          histone binding
          ubiquitin binding
          cyclin-dependent protein serine/threonine kinase activator activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-659f68c6f4-mt7zw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: 208ebf2ce40f07c29af7b8d1bec64c518c8c0cf8
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.43.0-2026.01.05-1.0