Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other CALR SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Calr
          Gene Name:
          calreticulin
          Gene Aliases:
          CRT, Calregulin
          Chromosome Location:
          Chr.8: 84842088 - 84846931 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.1971
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s63272

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Calr
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_007591.3 NP_031617.1 8 1111
          GenBank mRNA AK075605.1 - 8 1050
          AK136191.1 - 8 1047
          AK160197.1 - 8 1047
          AK181613.1 - 2 147
          AK183058.1 - 2 147
          AK183816.1 - 2 147
          AK184371.1 - 2 147
          AK184686.1 - 2 147
          AK186273.1 - 2 148
          AK186947.1 - 2 146
          AK187443.1 - 2 148
          AK187510.1 - 2 147
          AK188047.1 - 2 153
          AK188305.1 - 2 147
          AK205755.1 - 2 147
          AK206260.1 - 2 147
          AK206418.1 - 2 147
          AK206809.1 - 2 147
          AK207019.1 - 2 147
          AK207064.1 - 2 147
          AK207276.1 - 2 147
          AK207415.1 - 2 147
          AK207893.1 - 2 147
          AK208355.1 - 2 147
          AK208453.1 - 2 148
          AK208679.1 - 2 147
          AK208769.1 - 2 147
          AK209113.1 - 2 147
          AK209502.1 - 2 147
          AK210608.1 - 2 147
          AK210883.1 - 2 148
          AK211056.1 - 2 147
          AK211317.1 - 2 148
          AK211600.1 - 2 147
          AK211889.1 - 2 147
          AK212276.1 - 2 147
          AK212292.1 - 2 147
          AK214276.1 - 2 147
          AK214299.1 - 2 147
          AK214334.1 - 2 147
          AK214449.1 - 2 147
          AK214495.1 - 2 147
          AK214677.1 - 2 147
          AK215160.1 - 2 147
          AK215734.1 - 2 147
          AK216261.1 - 2 147
          AK216536.1 - 2 147
          AK216544.1 - 2 147
          AK216684.1 - 2 147
          AK217244.1 - 2 147
          AK217420.1 - 2 147
          AK217671.1 - 2 147
          AK217751.1 - 2 146
          AK219137.1 - 2 147
          AK219275.1 - 2 147
          AK219325.1 - 2 147
          AK219643.1 - 2 148
          AK219738.1 - 2 147
          AK219923.1 - 2 147
          AK220075.1 - 2 148
          AK220128.1 - 2 149
          BC003453.1 - 8 1014 2655918
          M92988.1 - 8 1046

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          chaperone

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          peptide antigen assembly with MHC class I protein complex
          protein folding
          protein export from nucleus
          cell cycle arrest
          positive regulation of cell proliferation
          positive regulation of gene expression
          negative regulation of translation
          cortical actin cytoskeleton organization
          negative regulation of intracellular steroid hormone receptor signaling pathway
          protein localization to nucleus
          regulation of meiotic nuclear division
          negative regulation of neuron differentiation
          positive regulation of DNA replication
          positive regulation of cell cycle
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          negative regulation of retinoic acid receptor signaling pathway
          positive regulation of phagocytosis
          protein stabilization
          chaperone-mediated protein folding
          cellular senescence
          positive regulation of substrate adhesion-dependent cell spreading
          positive regulation of dendritic cell chemotaxis
          glycoprotein binding
          mRNA binding
          integrin binding
          iron ion binding
          calcium ion binding
          protein binding
          carbohydrate binding
          ubiquitin protein ligase binding
          peptide binding
          hormone binding
          poly(A) RNA binding
          metal ion binding
          androgen receptor binding
          unfolded protein binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ht48x:80/100.66.75.242:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0