Viewアレルギー39
Viewアレルギー39は39種類の主要なアレルゲンに対する特異的IgEの測定を、一度の検査で行える多項目同時測定のアレルギー検査です。
同時測定項目
食物系アレルゲンの青文字は表示義務・推奨食品に関連する項目です。
Viewアレルギー39の主なアレルゲン
Viewアレルギー39は、問診や臨床所見からアレルゲンの推定が難しい方に対して行う、多項目同時検査としてご利用いただけます。
Viewアレルギー39はイムノキャップとは異なり半定量検査になります。そのため、検査結果は、Index値および、クラス判定で報告されます。Viewアレルギー39とイムノキャップのクラス相関は良好です(下図参照)が、Index値はイムノキャップ抗体価( U/mL)とは互換性がなく、イムノキャップ抗体価に置き換えることはできませんので注意が必要です。
当社のViewアレルギー39をご採用いただいているご施設(医療機関に限る)のホームページ用に、検査情報の提供をサポートする画像データや院内モニター用スライドショーをご用意しております。ご興味のある方はリンクよりアクセスしてお申込み下さい。
注)条件により提供できない場合がございます。リクエストフォーム末尾の「確認事項」をご確認下さい。
当社では 本検査をご採用いただいているご施設へ患者さん向け資材をご用意しております。
ご希望の方は注文書をダウンロードの上、必要事項をご記入いただきFAXでご注文下さい。
注)各種資材はご施設でそれぞれの検査を採用いただいていることが提供の条件と なります。
場合によっては提供不可となります点、ご承知おきください。
製品カタログ
ダウンロード
アレルゲン一覧
保険適用で測定可能なリスト
参考文献
References here.