Search
Das vielseitige Gibco CTS Rotea Gegenstrom-Zentrifugationssystem bietet eine außergewöhnliche Flexibilität in einem System für die Entwicklung und Herstellung im Bereich Zelltherapie. Dieses vielseitige System wendet die bewährte Methode der Gegenstromzentrifugation auf eine breite Palette von Zellverarbeitungsapplikationen an, wie z. B. die CAR-T-Therapie, die Stammzelltherapie und die PBMC-Isolierung.
Das CTS Rotea System besteht aus einem kompakten Mehrzweckgerät, einem sterilen Einwegkit und einer intuitiven, visuellen und anpassbaren Software. Zusammen bilden diese Komponenten ein geschlossenes Hochdurchsatzsystem, das eine außergewöhnliche Zellrückgewinnung und flexible Ein- und Ausgabevolumen bietet. Es ist ideal für zahlreiche Prozesse in Ihrem Arbeitsablauf, einschließlich Zelltrennung, Konzentration, Waschen, Pufferaustausch und Kryokonservierung. Hochkonzentrierte Ausbeuten (mit Volumen bis zu 5 ml gering) enthalten sehr wenig Puffer oder Verschleppung und eignen sich optimal für Anwendungen in der autologen Zelltherapie. Die kompakte Stellfläche, die Prozessflexibilität und der geschlossene Kreislauf ermöglichen eine nahtlose Skalierung des Systems mit Ihrem Prozess, von der Forschung bis zur kommerziellen Fertigung.
Für die Verwendung in der Forschung oder die Herstellung von zell-, gen- oder gewebebasierten Produkten.