Reactivo de ensayo de proteínas Pierce™ de 660 nm
Thermo Scientific™
Reactivo de ensayo de proteínas Pierce™ de 660 nm
El reactivo de ensayo de proteínas Pierce de 660 nm es un reactivo listo para usar, compatible con detergentes yMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
22660750 mL
Número de catálogo 22660
Precio (MXN)
5,594.98
Each
Cantidad:
750 mL
Pedido a granel o personalizado
Precio (MXN)
5,594.98
Each
El reactivo de ensayo de proteínas Pierce de 660 nm es un reactivo listo para usar, compatible con detergentes y agentes reductores para medir rápidamente la concentración total de proteínas. El ensayo es más lineal que los ensayos de Bradford basados en Coomassie, es compatible con las concentraciones más altas de la mayoría de los detergentes y reduce los agentes y otros reactivos utilizados con más frecuencia.
Ver todos los ensayos de proteínas disponibles ›
Las características del kit de ensayo de proteínas de 660 nm incluyen:
Compatibilidad: funciona con una mayor gama de detergentes y agentes reductores que otros ensayos a base de colorantes
Listo para su uso: reactivo único con un protocolo sencillo de mezcla y lectura; no es necesario preparar ningún reactivo de trabajo
Linealidad: produce curvas patrón que son más lineales que las del método de ensayo Bradford
Formato del ensayo: el ensayo puede realizarse en tubos de ensayo o microplacas
Volumen de muestra: solo requiere10 µl para microplaca o 100 µl para los procedimientos de tubo de ensayo
Almacenamiento: almacenar a temperatura ambiente
El accesorio para el reactivo de compatibilidad de detergente iónico (IDCR) ofrece una compatibilidad mucho más amplia con detergentes y lo convierte en el único ensayo de proteínas del mercado adecuado para muestras que contengan un tampón de muestra Laemmli SDS con azul de bromofenol. Aunque el ensayo de proteínas Pierce de 660 nm produce un nivel más alto de variación entre proteínas (37 %) que otros ensayos, como el ensayo de proteínas BCA, el formato de un solo reactivo más sencillo y una mayor compatibilidad de sustancias hacen que el ensayo Pierce de 660 nm sea más cómodo para muchas aplicaciones rutinarias. El ensayo de proteínas Pierce de 660 nm se puede realizar en un formato de tubo de ensayo o microplaca.
Cómo detecta la proteína el ensayo Pierce de 660 nm
El ensayo de proteína Pierce de 660 nm se basa en la unión de un complejo de metal colorante patentado a la proteína en condiciones ácidas que causan un cambio en la absorción máxima del tinte, que se mide a 660 nm. El complejo colorante-metal es de color marrón rojizo y cambia a verde al unirse a la proteína. El cambio de color se produce mediante la desprotonación del colorante a pH bajo, facilitada por interacciones con grupos de aminoácidos de las proteínas cargados positivamente. Por tanto, el colorante interacciona principalmente con los restos básicos de las proteínas, como histidina, arginina y lisina y, en menor medida, tirosina, triptófano y fenilalanina.
El color producido en el ensayo es estable y aumenta en proporción a una amplia gama de concentraciones crecientes de proteína, incluso en presencia de detergentes y agentes reductores que serían incompatibles con los ensayos de proteínas Bradford y BCA.
Productos relacionados
Kit de ensayo de proteínas Pierce de 660 nm (incluye estándares de proteínas)
Reactivo de compatibilidad de detergente iónico para reactivo de ensayo de proteína Pierce de 660 nm
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
ensayoReactivo de ensayo de proteínas
DescripciónReactivo de ensayo de proteínas Pierce de 660 nm
Para utilizar con (aplicación)Detección basada en soluciones, absorbancia
Para utilizar con (equipo)Espectrofotómetro, lector de microplacas
Línea de productosPierce
Tipo de productoEnsayo de cuantificación de proteínas
Cantidad750 mL
EspecificidadSin especificidad
Suficiente para500 ensayos en tubo o 5000 ensayos en microplaca
Método de detecciónColorimétrico
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Guardar el reactivo del ensayo a temperatura ambiente.
Preguntas frecuentes
Can I use the Thermo Scientific 660 nm Protein Assay to quantify peptides?
The Thermo Scientific 660 nm Protein Assay can quantify peptides that are at least 2,500 Da if their compositions include amino acid residues that react with the dye-metal reagent (i.e., histidine, arginine, tyrosine, tryptophan and phenylalanine). For peptides smaller than 2,500 Da, use the Fluoraldehyde Reagent Solution (Cat. No. 26025), which detects amino groups.
Other peptide quantitation assays we offer are Thermo Scientific Pierce Quantitative Colorimetric Peptide Assay (Cat. No. 23275) and Thermo Scientific Pierce Quantitative Fluorometric Peptide Assay (Cat. No. 23290).
Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Assays and Analysis Support Center.
What is the linear range of the Thermo Scientific 660 nm Protein Assay?
The assay's linear range is 25-2,000 µg/mL using the test tube procedure and 50-2,000 µg/mL using the microplate procedure.
Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Assays and Analysis Support Center.
Can I measure the absorbance at a wavelength other than 660 nm when using the Thermo Scientific 660nm Protein Assay Kit?
If a 660nm filter is not available, the assay can be measured at wavelengths from 645 to 670nm; however, the assay linear range is 25-2,000 µg/mL and occurs only when the absorbance of the dye-protein complex is measured at 660 nm. Measuring the absorbance at wavelengths other than 660nm will result in a decrease of the assay's linear range and might increase the minimum detection level (i.e., decrease sensitivity).
Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Assays and Analysis Support Center.
What advantages does the Thermo Scientific 660nm Protein Assay have over other protein assays?
The Thermo Scientific 660 nm Protein Assay has the following advantages: • Room temperature stability of the assay reagent • A greater linear range than the coomassie-based Bradford assays • Compatibility with commonly used detergents and reducing agents • Compatibility with samples lysed in Laemmli sample buffer • Rapid mix-and-read protocol
Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Assays and Analysis Support Center.
What formats are available for the Thermo Scientific 660 nm Protein Assay?
We offer two formats: The complete kit (Cat. No. 22662) contains sufficient reagents for 300 test tube or 3,000 microplate assays and a set of pre-diluted BSA standards with concentrations from 125 to 2,000 µg/mL. The assay reagent (750 ml, Cat. No. 22660) is sufficient for 500 test tube or 5,000 microplate assays.
Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Assays and Analysis Support Center.