Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte?
Créer votre compte
Produits
Anticorps
Oligos, amorces, sondes et gènes
Réactions PCR en temps réel Taqman
Milieux de culture cellulaire
Produits chimiques
Colonnes et cartouches de chromatographie
Équipement de laboratoire
Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
Microplaques
Produits plus écologiques
Afficher toutes les catégories de produits
Applications
Bioprocédés
Culture cellulaire et transfection
Thérapie cellulaire et génétique
Chromatographie
Tests moléculaires
Solutions numériques
Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
Voir toutes les applications et techniques
Services
Services CDMO et CRO à 360°
Services CDMO
Services CRO
Services personnalisés
Services financiers et leasing
Services pour les instruments
Informatique de laboratoire
Offres commerciales et OEM
Services de formation
Unity Lab Services
Voir tous les services
Aide et assistance
S’inscrire et créer un compte
Comment commander
Assistance instruments
Centres d’assistance technique
Centres d’apprentissage
Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
Populaire
Reaction PCR en temps réel TaqMan
Anticorps
Oligos, Primers & Probes
GeneArt - Synthèse Gène
Plastiques culture cellulaire
Nos clients
Biotechnologie
Industrie biopharmaceutique
CDMO
Diagnostics de laboratoire
Sciences industrielles et appliquées associées
Promotions
Contactez-nous
Commande rapide
Suivi et statut de la commande
Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Rechercher
Rechercher
Search button
Statut des commandes
Commande rapide
Promos
Se connecter
Se connecter
Vous n’avez pas de compte?
Créer votre compte
Mon compte
Commandes
Connect: lab, données, apps
Produits personnalisés et projets
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Home
›
Search Tool
›
Search Results
› Bt03212506_m1
See other DHX9 GE Assays ›
Gene Symbol:
DHX9
Gene Name:
DExH-box helicase 9
Gene Aliases:
DDX9, RHA
Chromosome Location:
Chr.16: 63896649 - 63937888 on Build ARS-UCD1.2
Species:
Bovine
Species Specific ID (Flybase ID):
-
Assay ID
Bt03212506_m1
Size
FAM-MGB | XS: 75 rxns
FAM-MGB | S: 360 rxns
FAM-MGB | M: 750 rxns
FAM-MGB | L: 2,900 rxns
VIC-MGB_PL | S: 360 rxns
VIC-MGB_PL | M: 750 rxns
VIC-MGB_PL | L: 2,900 rxns
VIC-MGB | S: 360 rxns
VIC-MGB | M: 750 rxns
VIC-MGB | L: 2,900 rxns
Availability
Made To Order
Catalog #
4351372
Price
435.00
Your Price
Online offer:
408.65
408.65
Check your price ›
Ajouter au panier
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Gene Symbol: DHX9
Interrogated Sequence
Translated Protein
Exon Boundary
Assay Location
IMAGE Clone ID
Amplicon Length
RefSeq
NM_174036.2
NP_776461.1
12 - 13
1470
130
GenBank mRNA
X82829.1
-
1470
130
Back To Top
More Information
Set Membership:
Amplicon length greater than or equal to 101
Bos taurus
Probe spans exons
Panther Classification:
Molecular Function -
RNA helicase
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
alternative mRNA splicing, via spliceosome
DNA replication
DNA-templated transcription, termination
inflammatory response
RNA secondary structure unwinding
targeting of mRNA for destruction involved in RNA interference
DNA duplex unwinding
positive regulation of interferon-alpha production
positive regulation of interferon-beta production
positive regulation of interleukin-6 production
DNA-templated viral transcription
G-quadruplex DNA unwinding
innate immune response
positive regulation of DNA repair
positive regulation of DNA replication
positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
positive regulation of RNA export from nucleus
positive regulation of fibroblast proliferation
rhythmic process
positive regulation of viral transcription
regulation of mRNA processing
mRNA transport
positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity
positive regulation of response to cytokine stimulus
small RNA loading onto RISC
CRD-mediated mRNA stabilization
cellular response to tumor necrosis factor
cellular response to exogenous dsRNA
protein localization to cytoplasmic stress granule
positive regulation of tumor necrosis factor secretion
positive regulation of viral translation
positive regulation of polysome binding
positive regulation of DNA topoisomerase (ATP-hydrolyzing) activity
positive regulation of gene silencing by miRNA
regulation of cytoplasmic translation
positive regulation of cytoplasmic translation
RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
RNA polymerase II core binding
regulatory region RNA binding
RNA polymerase II transcription factor binding
DNA binding
DNA replication origin binding
double-stranded DNA binding
single-stranded DNA binding
transcription coactivator activity
RNA binding
RNA helicase activity
double-stranded RNA binding
single-stranded RNA binding
mRNA binding
ATP binding
ATPase activity
nucleoside-triphosphatase activity
chromatin DNA binding
3'-5' DNA/RNA helicase activity
3'-5' RNA helicase activity
siRNA binding
RNA stem-loop binding
3'-5' DNA helicase activity
triplex DNA binding
metal ion binding
nucleoside-triphosphate diphosphatase activity
importin-alpha family protein binding
RNA polymerase binding
RISC complex binding
polysome binding
single-stranded DNA-dependent ATP-dependent 3'-5' DNA helicase activity
sequence-specific mRNA binding
promoter-specific chromatin binding
Back To Top
Related Products
TaqMan
®
Fast Advanced Master Mix
SuperScript
®
VILO
™
cDNA Synthesis Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline