Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Dr03090283_m1
          See other MYCBP2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          mycbp2
          Gene Name:
          MYC binding protein 2
          Gene Aliases:
          Myc, PAM, esr, esrom, fa97c06, ns:zft368, si:busm1-12g7.1, si:dz12g7.1, si:dz256p4.1, til, tilsit, wu:fa97c06, xx:zft368, zft368
          Chromosome Location:
          Chr.9: 220341 - 485433 on Build GRCz11
          Species:
          Zebrafish
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Dr03090283_m1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 4,430.00
          Your Price
          Online offer:
          4430.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: mycbp2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001012247.2 NP_001012247.2 66 - 67 11814 90
          XM_009304548.3 XP_009302823.1 70 - 71 12407 90
          XM_009304549.3 XP_009302824.1 70 - 71 12404 90
          XM_009304550.3 XP_009302825.1 70 - 71 12383 90
          XM_009304551.3 XP_009302826.1 69 - 70 12332 90
          XM_009304552.3 XP_009302827.1 69 - 70 12308 90
          XM_009304553.3 XP_009302828.1 69 - 70 12305 90
          XM_009304554.3 XP_009302829.1 69 - 70 12302 90
          XM_009304555.3 XP_009302830.1 70 - 71 12299 90
          XM_009304556.3 XP_009302831.1 69 - 70 12278 90
          XM_009304557.3 XP_009302832.1 69 - 70 12269 90
          XM_009304558.3 XP_009302833.1 69 - 70 12242 90
          XM_009304559.3 XP_009302834.1 68 - 69 12143 90
          XM_009304560.3 XP_009302835.1 68 - 69 12110 90
          XM_009304561.3 XP_009302836.1 68 - 69 12104 90
          XM_009304562.3 XP_009302837.1 67 - 68 12074 90
          XM_009304563.3 XP_009302838.1 67 - 68 12068 90
          XM_017357656.2 XP_017213145.1 70 - 71 12368 90
          XM_021478618.1 XP_021334293.1 69 - 70 12224 90
          GenBank mRNA AY818192.1 - 66 - 67 11679 90

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 Danio rerio Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ubiquitin-protein ligase protein modifying enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          axon guidance
          axon choice point recognition
          protein ubiquitination
          central nervous system projection neuron axonogenesis
          habenula development
          retinal ganglion cell axon guidance
          circadian regulation of gene expression
          regulation of pteridine metabolic process
          developmental pigmentation
          rhythmic process
          neuromuscular process
          regulation of axon guidance
          ubiquitin-protein transferase activity
          guanyl-nucleotide exchange factor activity
          protein binding
          Ran GTPase binding
          transferase activity
          metal ion binding
          ubiquitin protein ligase activity

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline