Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Gg03337834_m1
          See other MX1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          MX1
          Gene Name:
          myxovirus (influenza virus) resistance 1, interferon-inducible protein p78 (mouse)
          Gene Aliases:
          GTPase, MX
          Chromosome Location:
          Chr.1: 110239751 - 110260516 on Build GRCg6a
          Species:
          Chicken
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Gg03337834_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: MX1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_204609.1 NP_989940.1 11 - 12 1704 78
          GenBank mRNA AB088533.1 - 10 - 11 1564 78
          AB088534.1 - 10 - 11 1564 78
          AB088535.1 - 10 - 11 1564 78
          AB088536.1 - 10 - 11 1564 78
          AY695797.1 - 10 - 11 1564 78
          DQ316779.1 - 10 - 11 1564 78
          EF575608.1 - 10 - 11 1564 78
          EF575609.1 - 10 - 11 1564 78
          EF575610.1 - 10 - 11 1564 78
          EF575611.1 - 10 - 11 1564 78
          EF575612.1 - 10 - 11 1564 78
          EF575613.1 - 10 - 11 1564 78
          EF575614.1 - 10 - 11 1564 78
          EF575615.1 - 10 - 11 1564 78
          EF575616.1 - 10 - 11 1564 78
          EF575617.1 - 10 - 11 1564 78
          EF575618.1 - 10 - 11 1564 78
          EF575619.1 - 10 - 11 1564 78
          EF575620.1 - 10 - 11 1564 78
          EF575621.1 - 10 - 11 1564 78
          EF575622.1 - 10 - 11 1564 78
          EF575623.1 - 10 - 11 1564 78
          EF575624.1 - 10 - 11 1564 78
          EF575625.1 - 10 - 11 1564 78
          EF575626.1 - 10 - 11 1564 78
          EF575627.1 - 10 - 11 1564 78
          EF575628.1 - 10 - 11 1564 78
          EF575629.1 - 10 - 11 1564 78
          EF575630.1 - 10 - 11 1564 78
          EF575631.1 - 10 - 11 1564 78
          EF575632.1 - 10 - 11 1564 78
          EF575633.1 - 10 - 11 1564 78
          EF575634.1 - 10 - 11 1564 78
          EF575635.1 - 10 - 11 1564 78
          EF575636.1 - 10 - 11 1564 78
          EF575637.1 - 10 - 11 1564 78
          EF575638.1 - 10 - 11 1564 78
          EF575639.1 - 10 - 11 1564 78
          EF575640.1 - 10 - 11 1564 78
          EF575641.1 - 10 - 11 1564 78
          EU348752.1 - 11 - 12 1888 78
          HM775376.1 - 10 - 11 1648 78
          HQ014737.1 - 10 - 11 1648 78
          HQ014738.1 - 10 - 11 1648 78
          HQ014739.1 - 10 - 11 1648 78
          HQ014740.1 - 10 - 11 1648 78
          LC033614.1 - 10 - 11 1564 78
          LC033615.1 - 10 - 11 1564 78
          LC033616.1 - 10 - 11 1564 78
          LC033617.1 - 10 - 11 1564 78
          LC033618.1 - 9 - 10 1564 78
          LC033619.1 - 9 - 10 1564 78
          LC033620.1 - 10 - 11 1564 78
          LC033621.1 - 10 - 11 1564 78
          LC033622.1 - 10 - 11 1564 78
          LC033623.1 - 10 - 11 1564 78
          LC033624.1 - 10 - 11 1564 78
          LC033625.1 - 10 - 11 1564 78
          LC033626.1 - 10 - 11 1564 78
          LC033627.1 - 10 - 11 1564 78
          LC033628.1 - 10 - 11 1564 78
          LC033630.1 - 10 - 11 1564 78
          LC033631.1 - 10 - 11 1564 78
          LC033632.1 - 10 - 11 1564 78
          LC033633.1 - 10 - 11 1564 78
          LC033634.1 - 10 - 11 1564 78
          LC033635.1 - 10 - 11 1564 78
          LC033636.1 - 10 - 11 1564 78
          LC033637.1 - 10 - 11 1564 78
          LC033638.1 - 10 - 11 1564 78
          LC033639.1 - 10 - 11 1564 78
          LC033640.1 - 10 - 11 1564 78
          LC033641.1 - 10 - 11 1564 78
          LC033642.1 - 10 - 11 1564 78
          LC033643.1 - 10 - 11 1564 78
          LC033644.1 - 10 - 11 1564 78
          LC033645.1 - 10 - 11 1564 78
          LC033646.1 - 10 - 11 1564 78
          LC033647.1 - 10 - 11 1564 78
          LC033648.1 - 10 - 11 1564 78
          LC033649.1 - 10 - 11 1564 78
          LC033650.1 - 10 - 11 1564 78
          LC033651.1 - 10 - 11 1564 78
          LC033652.1 - 10 - 11 1564 78
          LC033653.1 - 10 - 11 1564 78
          LC033654.1 - 10 - 11 1564 78
          LC033655.1 - 10 - 11 1564 78
          LC033656.1 - 10 - 11 1564 78
          LC033657.1 - 10 - 11 1564 78
          LC033658.1 - 10 - 11 1564 78
          LC033659.1 - 10 - 11 1564 78
          LC033660.1 - 10 - 11 1564 78
          LC033661.1 - 10 - 11 1564 78
          LC033662.1 - 10 - 11 1564 78
          LC033663.1 - 9 - 10 1564 78
          LC033664.1 - 10 - 11 1564 78
          LC033665.1 - 10 - 11 1564 78
          LC033666.1 - 10 - 11 1564 78
          LC033667.1 - 10 - 11 1564 78
          LC033668.1 - 10 - 11 1564 78
          LC033670.1 - 10 - 11 1564 78
          LC033672.1 - 10 - 11 1564 78
          LC033673.1 - 10 - 11 1564 78
          LC033675.1 - 10 - 11 1564 78
          LC033676.1 - 10 - 11 1564 78
          LC033677.1 - 10 - 11 1564 78
          LC033678.1 - 10 - 11 1564 78
          LC033679.1 - 10 - 11 1564 78
          LC033680.1 - 10 - 11 1564 78
          LC033682.1 - 10 - 11 1564 78
          LC033683.1 - 10 - 11 1564 78
          LC033684.1 - 10 - 11 1564 78
          LC033685.1 - 10 - 11 1564 78
          Z23168.1 - 1704 78

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 Recommended Assay Gallus gallus Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          membrane traffic protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          mitochondrial fission
          dynamin polymerization involved in mitochondrial fission
          synaptic vesicle budding from presynaptic endocytic zone membrane
          receptor internalization
          organelle fission
          regulation of synapse structure or activity
          membrane fusion
          postsynaptic neurotransmitter receptor internalization
          GTPase activity
          GTP binding
          microtubule binding

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline