Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs01394000_m1
          See other LINC00664 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          LINC00664
          Gene Name:
          long intergenic non-protein coding RNA 664
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.19: 21483715 - 21503238 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs01394000_m1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4426961
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: LINC00664
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NR_037194.1 7 - 8 1456 65
          GenBank mRNA AK097381.1 - 12 - 13 1863 65
          BX537835.1 - 7 - 8 1456 65
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Transcript Location Amplicon Length
          GenBankmRNA DB039272.1 - 1 - 2 191 Chr. 19 - 21494141 - 21498758 [+] on Build GRCh38 65

          Adjacent Gene Details

          Gene name Gene Symbol Alias Distance Relative Direction Location Chromsome
          Upstream uncharacterized LOC105372321 LOC105372321 -29.9kb Anti-sense Chr. 19 - 21444104 - 21464331 on NCBI Build GRCh38
          Downstream zinc finger protein 429 ZNF429 10.4kb Sense Chr. 19 - 21505257 - 21541157 on NCBI Build GRCh38

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as Clariom D transcript cluster(s) TC1900011691.hg.1
          This assay targets the same location as HTA transcript cluster(s) TC19000392.hg.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Homo sapiens Probe spans exons

          MicroArray Probes:

          Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 ENST00000596203.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 ENST00000596203.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 ENST00000596203.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 ENST00000596203.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 ENST00000596203.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 ENST00000596203.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 ENST00000596718.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 ENST00000596718.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 ENST00000596718.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 ENST00000596718.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 ENST00000596718.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 ENST00000596718.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 ENST00000596718.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 ENST00000596718.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 ENST00000596718.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 ENST00000596718.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 ENST00000596718.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 ENST00000596718.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 ENST00000596718.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 ENST00000596718.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 ENST00000596718.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 ENST00000596718.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 ENST00000596718.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 ENST00000596718.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 ENST00000596718.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 ENST00000596718.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 ENST00000596718.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 ENST00000596718.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 ENST00000596718.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 ENST00000596718.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 ENST00000596718.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 ENST00000596718.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 ENST00000596718.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 ENST00000596718.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 ENST00000596718.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 ENST00000596718.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 ENST00000596718.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 ENST00000596718.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 ENST00000596718.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 ENST00000596718.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 ENST00000596718.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 ENST00000596718.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 ENST00000596718.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 ENST00000596718.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 ENST00000596718.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 ENST00000596718.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 ENST00000599078.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 ENST00000599078.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 ENST00000599078.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 ENST00000599078.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 ENST00000599078.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 ENST00000599078.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 ENST00000599078.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 ENST00000599078.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 ENST00000599078.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 ENST00000599078.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 ENST00000599078.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 ENST00000599078.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 ENST00000599078.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 ENST00000599078.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 ENST00000599078.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 NR_037194.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 NR_037194.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 NR_037194.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 NR_037194.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 NR_037194.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 NR_037194.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 NR_037194.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 NR_037194.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 NR_037194.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 NR_037194.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 NR_037194.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 NR_037194.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 NR_037194.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 NR_037194.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1900011691.hg.1 NR_037194.1 Refseq

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline