Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00447703_g1
          See other UTF1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Utf1
          Gene Name:
          undifferentiated embryonic cell transcription factor 1
          Gene Aliases:
          AI505934
          Chromosome Location:
          Chr.7: 139943856 - 139945112 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00447703_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Utf1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_009482.2 NP_033508.1 1 - 2 576 84
          GenBank mRNA AK010280.1 - 1 - 2 604 84
          AK010589.1 - 1 - 2 610 84
          AK131968.1 - 1 - 2 644 84
          AY606111.1 - 1 - 2 610 84
          BC138841.1 - 1 - 2 585 8861863 84
          BC138842.1 - 1 - 2 585 8861864 84
          D31647.1 - 1 - 2 576 84

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0700001998.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Mouse Stem Cell Pluripotency 1700 Inventoried Mouse_Stem_Cell Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Utf1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          transcription coactivator activity
          protein binding
          HMG box domain binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25581388 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25581334 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25581344 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25581339 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25581335 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25581343 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25581389 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25581336 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25581342 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25581341 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2104769 D31647.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2104769 NM_009482.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2104769 AK010280.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P137983 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2104769 D31647.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2104769 NM_009482.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2104769 AK010280.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P237206 AK131968.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P237206 AY606111.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P237206 BC138841.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P237206 BC138842.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P237206 D31647.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25581336 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25581351 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25581327 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25581337 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25581318 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25581323 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25581353 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25581334 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25581320 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25581319 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25581346 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25581347 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25581352 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25581335 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25581338 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25581331 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25581340 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25581324 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25581322 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25581345 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25581325 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25581349 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25581341 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25581354 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25581333 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25581343 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25581328 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25581339 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P137983 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P237206 AK131968.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P237206 AY606111.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P237206 BC138841.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P237206 BC138842.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P237206 D31647.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P126305 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P137983 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05962862 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05962848 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06256425 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06256424 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05962840 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25581344 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25581339 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25581342 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25581335 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25581343 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25581336 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25581334 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25581389 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25581388 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25581341 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581318 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581339 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581336 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581352 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581404 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581369 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581345 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581349 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581388 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581327 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581323 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581370 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581371 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581362 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581380 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581409 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581399 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581340 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581391 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581410 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581407 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581367 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581335 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581373 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581338 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581331 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581377 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581385 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581354 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581366 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581351 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581390 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581402 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581379 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581325 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581392 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581364 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581394 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581406 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581374 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581320 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581324 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581397 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581382 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581346 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581322 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581412 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581359 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581383 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581347 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581343 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581337 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581341 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25581333 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581338 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581373 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581372 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581409 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06396509 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581412 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581407 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581399 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05962850 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581335 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581400 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581334 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581366 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581346 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581364 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581374 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581324 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581369 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581322 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581383 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581349 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06256429 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581327 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581371 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581397 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581382 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581336 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581380 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06101029 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581385 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581388 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581359 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581347 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581367 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581319 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581406 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581394 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581331 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581345 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06176332 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581341 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05962840 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05962863 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581402 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581351 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581390 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581356 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581362 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581392 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06329578 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581320 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06508909 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581384 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06571613 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581323 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581352 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581377 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25581318 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10558582 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10558581 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1416899_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1458333_PM_x_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1443786_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10558580 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1443786_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1443786_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1416899_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1458333_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1458333_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1416899_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 22286_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 22286_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700017551.mm.1 NM_009482.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700017551.mm.1 NM_009482.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700017551.mm.1 TC0700001998.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700017550.mm.1 NM_009482.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700017550.mm.1 NM_009482.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700017550.mm.1 TC0700001998.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700017552.mm.1 NM_009482.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700017552.mm.1 NM_009482.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700017552.mm.1 TC0700001998.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1416899_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1416899_at - -
          Mouse Expression Set 430 1443786_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1458333_PM_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1458333_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1443786_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 102220_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 102220_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 170476_PM_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 168612_PM_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 168612_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 170476_r_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1416899_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1416899_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1416899_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1416899_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1458333_x_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1443786_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1443786_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1458333_PM_x_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 786361 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 5700593 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0005700593 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2502226 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2502226 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl31925.2.1_16-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 5700593 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl31925.2.1_16-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 5700593 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2502226 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2502226 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline