Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00470479_m1
          See other SOST GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Sost
          Gene Name:
          sclerostin
          Gene Aliases:
          5430411E23Rik
          Chromosome Location:
          Chr.11: 101962458 - 101967015 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00470479_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Sost
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_024449.6 NP_077769.4 1 - 2 263 55
          GenBank mRNA AK017295.1 - 1 - 2 264 55
          AK041382.1 - 1 - 2 264 55
          BC137832.1 - 1 - 2 253 8860851 55
          BC137833.1 - 1 - 2 253 8860852 55

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1100003816.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Sost

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          intercellular signal molecule

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          ossification
          Wnt signaling pathway
          negative regulation of Wnt signaling pathway
          negative regulation of ossification
          negative regulation of BMP signaling pathway
          negative regulation of protein complex assembly
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          cellular response to parathyroid hormone stimulus
          negative regulation of canonical Wnt signaling pathway
          negative regulation of Wnt signaling pathway involved in dorsal/ventral axis specification
          protein binding
          transcription factor binding
          heparin binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P347898 NM_024449.5 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P347898 AK017295.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P347898 AK041382.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P347898 NM_024449.5 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P347898 AK017295.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P347898 AK041382.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 618299 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 888209 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 122515 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P141500 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P347898 NM_024449.5 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P347898 AK017295.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P347898 AK041382.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P347898 NM_024449.5 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P347898 AK017295.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P347898 AK041382.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P213870 BC137832.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P213870 BC137833.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P213870 NM_024449.5 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P213870 AF326740.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P213870 AK017295.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28076717 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28076728 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28076715 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28076720 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28076726 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28076724 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28076722 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28076729 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28076727 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P213870 BC137832.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P213870 BC137833.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P213870 NM_024449.5 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P213870 AF326740.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P213870 AK017295.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P347898 NM_024449.5 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P347898 AK017295.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P347898 AK041382.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P347898 NM_024449.5 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P347898 AK017295.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P347898 AK041382.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P125608 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09319825 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09475192 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09475184 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09475173 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09319823 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09475170 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09475189 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28076726 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28076741 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28076757 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28076720 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28076739 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28076736 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28076737 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28076722 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28076728 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28076733 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28076724 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28076735 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28076734 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28076732 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09344296 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28076729 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09709835 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28076737 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28076726 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28076739 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28076718 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09229668 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28076741 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28076724 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28076734 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28076730 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28076728 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28076736 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28076720 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28076722 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10391510 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10391509 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10391512 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1421245_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1450179_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10391508 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1450179_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1421245_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1450179_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1421245_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 74499_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 74499_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100035356.mm.1 NM_024449.6 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100035356.mm.1 TC1100003816.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100035355.mm.1 NM_024449.6 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100035355.mm.1 TC1100003816.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1450179_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1421245_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1421245_at - -
          Mouse Expression Set 430 1450179_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1450179_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1421245_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1421245_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1450179_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1421245_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1450179_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1421245_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1450179_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1170195 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001170195 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1253415 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1253415 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl39527.2_123-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1170195 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl39527.2_123-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1170195 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1253415 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1253415 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline