Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00480387_m1
          See other PRSS21 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Prss21
          Gene Name:
          protease, serine 21
          Gene Aliases:
          1700023E12Rik, TESP5, mT4, testisin
          Chromosome Location:
          Chr.17: 23867873 - 23873113 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00480387_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Prss21
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_020487.4 NP_065233.2 4 - 5 598 106
          GenBank mRNA AB033822.1 - 4 - 5 584 106
          AB059415.1 - 4 - 5 596 106
          AF176209.2 - 4 - 5 598 106
          AK006271.1 - 4 - 5 570 106
          AY005145.1 - 4 - 5 575 106
          BC049588.1 - 4 - 5 612 106
          BC116755.1 - 4 - 5 596 40126074 106
          BC116757.1 - 4 - 5 596 40126076 106

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1700000326.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Protease Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Prss21

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          serine protease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          proteolysis
          spermatogenesis
          serine-type endopeptidase activity
          peptidase activity
          serine-type peptidase activity
          hydrolase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P473308 BC049588.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P473308 BC116755.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P473308 BC116757.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P473308 AB059415.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P473308 AF176209.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P473308 BC049588.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P473308 BC116755.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P473308 BC116757.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P473308 AB059415.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P473308 AF176209.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 918999 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 780971 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P120812 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P473308 BC049588.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P473308 BC116755.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P473308 BC116757.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P473308 AB059415.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P473308 AF176209.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P473308 BC049588.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P473308 BC116755.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P473308 BC116757.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P473308 AB059415.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P473308 AF176209.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P473308 BC049588.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P473308 BC116755.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P473308 BC116757.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P473308 AB059415.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P473308 AF176209.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P473308 BC049588.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P473308 BC116755.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P473308 BC116757.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P473308 AB059415.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P473308 AF176209.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31094073 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31094105 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31094102 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31094081 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31094114 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31094117 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31094091 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31094097 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31094104 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31094080 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31094107 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31094078 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31094106 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31094076 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31094108 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31094119 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31094110 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31094085 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31094095 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31094118 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31094116 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31094079 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31094111 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31094094 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31094100 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31094093 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31094113 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31094099 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P120812 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P473308 BC049588.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P473308 BC116755.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P473308 BC116757.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P473308 AB059415.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P473308 AF176209.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P473308 BC049588.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P473308 BC116755.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P473308 BC116757.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P473308 AB059415.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P473308 AF176209.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P127114 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P137620 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P120812 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13251389 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13251380 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13251381 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13251372 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31094173 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31094136 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31094119 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31094051 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31094111 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31094056 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31094046 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31094168 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31094105 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31094160 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31094049 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31094149 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31094091 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31094108 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31094123 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31094171 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31094124 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31094067 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31094048 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31094107 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31094093 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31094166 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31094062 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31094150 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31094055 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31094100 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31094125 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31094095 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31094129 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31094063 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31094065 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31094134 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31094102 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31094079 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31094167 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31094162 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31094078 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31094094 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31094104 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31094164 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31094047 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31094157 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31094053 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31094156 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31094127 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31094085 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31094132 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31094099 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31094159 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31094165 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31094060 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31094114 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31094058 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31094116 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31094110 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31094153 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31094170 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31094113 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31094076 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31094152 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13527973 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31094094 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31094076 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31094078 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31094073 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31094060 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13540669 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31094105 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31094117 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31094129 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31094110 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13388172 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31094136 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31094093 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31094113 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31094096 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31094125 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13157042 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31094127 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13251361 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13166188 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13206040 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31094102 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31094091 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13540668 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31094116 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13251389 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31094058 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31094118 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31094065 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13251378 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31094104 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31094055 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13166187 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31094099 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31094085 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31094062 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13540667 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31094080 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13251363 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13108192 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13345542 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31094067 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31094108 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31094063 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31094097 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31094119 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31094121 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31094132 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13212158 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31094079 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10442366 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10442369 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10442365 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10442368 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10442364 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10442367 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1419623_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10442363 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1419623_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1419623_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 57256_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 57256_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700002391.mm.1 NM_020487.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700002391.mm.1 NM_020487.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700002391.mm.1 TC1700000326.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1419623_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1419623_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 134119_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 134119_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1419623_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1419623_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1419623_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1419623_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 379868 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 6130619 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6130619 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006130619 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2661685 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2661685 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl51027.6.1_221-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6130619 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl51027.6.1_221-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6130619 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2661685 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2661685 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline