Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00731768_m1
          See other DEFB4 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Defb4
          Gene Name:
          defensin beta 4
          Gene Aliases:
          2310001F05Rik, BD-4
          Chromosome Location:
          Chr.8: 19198704 - 19201547 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00731768_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Defb4
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_019728.4 NP_062702.1 1 - 2 88 99
          GenBank mRNA AF155882.2 - 1 - 2 67 99
          AK009061.1 - 1 - 2 87 99
          AK009306.1 - 1 - 2 87 99
          BC099882.1 - 1 - 2 87 40040625 99
          BC099883.1 - 1 - 2 87 40040627 99
          BC100674.1 - 1 - 2 87 40040624 99
          BC100675.1 - 1 - 2 87 40040630 99
          EH111306.1 - 1 - 2 88 99

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0800000180.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Defb4

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          antimicrobial response protein defense/immunity protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          defense response
          defense response to bacterium

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P108636 AK009061.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P108636 AK009306.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P108636 NM_019728.4 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P108636 AV083507.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P108636 EH111306.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 763663 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P100828 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P108636 AK009061.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P108636 AK009306.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P108636 NM_019728.4 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P108636 AV083507.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P108636 EH111306.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P108636 AK009061.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P108636 AK009306.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P108636 NM_019728.4 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P108636 AV083507.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P108636 EH111306.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P128152 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P106022 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07139673 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06758777 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06758776 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06758773 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25702450 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25702451 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25702451 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25702450 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10570611 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1419600_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10570610 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1419600_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1419600_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 56519_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 56519_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800001586.mm.1 NM_019728.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800001586.mm.1 NM_019728.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800001586.mm.1 TC0800000180.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800001585.mm.1 NM_019728.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800001585.mm.1 NM_019728.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800001585.mm.1 TC0800000180.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800001588.mm.1 NM_019728.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800001588.mm.1 NM_019728.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800001588.mm.1 TC0800000180.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1419600_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1419600_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 165820_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 165820_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1419600_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1419600_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1419600_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1419600_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 634322 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4150600 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004150600 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2705918 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2705918 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl34019.2.1_17-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4150600 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl34019.2.1_17-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4150600 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2705918 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2705918 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline