Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01273251_gH
          See other KCNK16 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Kcnk16
          Gene Name:
          potassium channel, subfamily K, member 16
          Gene Aliases:
          4731413G05Rik, TALK-1, TALK1
          Chromosome Location:
          Chr.14: 20262756 - 20269162 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01273251_gH
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Kcnk16
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_029006.1 NP_083282.1 4 - 5 656 71
          GenBank mRNA AK014626.1 - 525 71

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1400001530.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 Ion Channel 3' Most Detect Genomic DNA Mus musculus Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ion channel transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          potassium ion transport
          stabilization of membrane potential
          potassium ion transmembrane transport
          potassium channel activity
          potassium ion leak channel activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2114589 NM_029006.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2114589 AK014626.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 286943 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 761810 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 160697 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 357764 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 428112 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2114589 NM_029006.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2114589 AK014626.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P447955 AK014626.1 mouse_transcriptome
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29445977 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11302081 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29446024 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11546288 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29446039 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29445981 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11302086 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29446042 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11377650 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29446022 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29445958 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29445928 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11302090 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29445996 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29445950 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29446037 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11179140 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29446041 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29446029 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29446050 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11546284 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29445935 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11603965 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29445983 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29445970 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29446014 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29446038 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29445941 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11245448 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11399401 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29445966 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29445964 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29445999 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11369558 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11377653 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29445955 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29445963 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29446030 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29445968 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29445929 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29446019 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29446012 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11424885 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29445993 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11603961 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29445938 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29446010 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29445990 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29445972 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11546279 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11302083 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11603957 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29446026 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29446027 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29445937 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29445995 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11377656 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11377657 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29445960 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11546274 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29446004 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29446009 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11424890 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29445940 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29446044 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11169252 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29446040 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29445994 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11621507 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11424887 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11302089 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11546277 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29446017 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29445953 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29445952 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11179138 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29446007 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29446002 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11303226 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1429913_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10417807 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1429913_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1429913_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400011380.mm.1 NM_029006.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400011380.mm.1 NM_029006.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400011380.mm.1 TC1400001530.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400011382.mm.1 NM_029006.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400011382.mm.1 NM_029006.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400011382.mm.1 TC1400001530.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400011383.mm.1 NM_029006.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400011383.mm.1 NM_029006.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400011383.mm.1 TC1400001530.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400011379.mm.1 NM_029006.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400011379.mm.1 NM_029006.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400011379.mm.1 TC1400001530.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400011381.mm.1 NM_029006.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400011381.mm.1 NM_029006.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400011381.mm.1 TC1400001530.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1429913_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1429913_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1429913_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1429913_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1224224 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline