Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01333528_g1
          See other DPP7 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Dpp7
          Gene Name:
          dipeptidylpeptidase 7
          Gene Aliases:
          DPPII, Dpp2, QPP
          Chromosome Location:
          Chr.2: 25352290 - 25357313 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01333528_g1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Dpp7
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_031843.2 NP_114031.2 12 - 13 1384 91
          GenBank mRNA AF285235.1 - 12 - 13 1379 91
          AK028293.1 - 7 - 8 2744 91
          AK140406.1 - 9 - 10 2146 91
          AK140420.1 - 9 - 10 2147 91
          AK154193.1 - 11 - 12 1865 91
          AK212550.1 - 1 - 2 65 91
          BC027205.1 - 12 - 13 1384 4190473 91
          BC052861.1 - 9 - 10 1893 91

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0200003146.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Protease 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Mus musculus Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Dpp7

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          serine protease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          proteolysis
          aminopeptidase activity
          peptidase activity
          serine-type peptidase activity
          dipeptidyl-peptidase activity
          hydrolase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P440790 AF285235.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P440790 AF285235.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 54303 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 128768 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 8896 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 208141 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 161741 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P110482 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P440790 AF285235.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P440790 AF285235.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P440790 AF285235.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P440790 AF285235.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P106081 BC027205.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P106081 BC052861.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P106081 AK140420.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P106081 AK154193.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P106081 AK028293.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21071591 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21071593 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21071601 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21071630 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21071592 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21071622 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21071618 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21071598 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21071629 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21071621 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21071626 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21071624 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21071589 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21071583 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21071600 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21071611 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21071594 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21071612 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21071597 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21071581 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21071616 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21071590 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21071610 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21071608 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21071620 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21071614 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21071585 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21071617 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21071603 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21071587 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21071606 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21071580 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P110482 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P440790 AF285235.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P440790 AF285235.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P106081 BC027205.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P106081 BC052861.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P106081 AK140420.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P106081 AK154193.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P106081 AK028293.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P127264 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P110482 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01496217 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01496257 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01496285 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01496272 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01496240 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01496229 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21071669 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21071597 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21071665 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21071618 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21071642 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21071668 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21071498 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21071610 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21071654 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21071507 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21071580 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21071603 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21071666 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21071565 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21071598 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21071629 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21071593 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21071639 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21071594 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21071617 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21071606 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21071645 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21071634 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21071643 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21071667 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21071658 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21071573 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21071652 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21071583 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21071502 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21071674 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21071500 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21071591 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21071650 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21071656 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21071600 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21071589 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21071626 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21071567 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21071601 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21071647 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21071590 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21071570 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21071632 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21071592 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21071569 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21071585 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21071635 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21071587 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21071504 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21071620 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21071579 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21071509 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21071616 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21071575 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21071637 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21071624 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21071621 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21071611 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21071602 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21071671 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21071608 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21071575 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21071576 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21071616 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21071585 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21071617 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01920549 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21071611 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21071626 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21071603 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21071593 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21071624 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21071592 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01366343 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21071591 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21071601 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21071598 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21071594 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21071597 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21071570 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01920577 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21071621 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21071610 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21071583 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21071579 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21071600 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21071573 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21071618 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01496217 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21071567 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01496262 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21071612 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01496270 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21071614 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21071589 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21071606 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01496249 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21071580 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21071569 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10480702 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10480705 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10480704 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10480706 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10480707 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10480701 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10480708 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10480711 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10480709 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10480703 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10480710 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10480700 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10480712 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10480713 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1436480_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1436479_PM_a_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1435680_PM_a_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10480699 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1435680_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1436479_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1435680_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1436479_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1436480_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1436480_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 83768_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 83768_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200025935.mm.1 NM_031843.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200025935.mm.1 NM_031843.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200025935.mm.1 TC0200003146.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1436479_PM_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1436479_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1435680_PM_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1436480_at - -
          Mouse Expression Set 430 1436480_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1435680_a_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 104036_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 104036_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1436479_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1436480_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1436479_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1435680_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1435680_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1436480_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1436479_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1436480_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1436480_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1435680_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1435680_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1436479_PM_a_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4230520 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004230520 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2749737 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2749737 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl19566.6.1_18-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4230520 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl19566.6.1_18-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4230520 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2749737 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2749737 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl19566.6.1_18-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline