Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm04179786_g1
          See other OLFR1392 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1392
          Gene Name:
          olfactory receptor 1392
          Gene Aliases:
          MOR256-25
          Chromosome Location:
          Chr.11: 49293297 - 49294322 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm04179786_g1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1392
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146470.2 NP_666681.1 1 953 97
          GenBank mRNA BC120614.1 - 1 949 40129537 97
          BC120616.1 - 1 953 40129539 97

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1392

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782366 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782385 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782398 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782399 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782415 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782378 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782382 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782414 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782393 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782371 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782420 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782391 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782370 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P114053 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P100651 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09095242 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09095238 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09095239 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09095231 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782382 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782350 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782353 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782390 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782336 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782334 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782335 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782414 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782381 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782357 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782393 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782345 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782398 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782395 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782392 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782362 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782354 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782355 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782351 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782359 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782348 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09107662 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782415 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782385 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782370 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782350 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09095245 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782334 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782399 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09095229 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782390 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09093821 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782366 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782357 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09107672 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782351 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782359 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09107661 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782345 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09107660 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08993941 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782377 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782420 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782398 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782354 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09614405 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782360 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782387 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782381 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09095230 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09457452 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782355 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782364 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782367 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782422 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782362 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10375546 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10375564 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10375566 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10375565 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10375545 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10375563 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100003887.mm.1 NM_146470.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100003887.mm.1 NM_146470.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100003887.mm.1 TC1100000503.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 590571 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 6590025 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6590025 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006590025 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2705623 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2701018 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2701018 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2705623 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0258462.1_309-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6590025 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0258462.1_309-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6590025 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2705623 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline