Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm04209613_sH
          See other PCDHB5 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pcdhb5
          Gene Name:
          protocadherin beta 5
          Gene Aliases:
          Pcdhb4A, PcdhbE
          Chromosome Location:
          Chr.18: 37320381 - 37323913 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm04209613_sH
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pcdhb5
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053130.3 NP_444360.1 1 452 112
          GenBank mRNA AK028661.1 - 1 454 112
          AK049825.1 - 1 442 112
          AY013787.1 - 1 264 112
          BC141147.1 - 1 392 9055759 112

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1800000359.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Pcdhb5

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          cadherin

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P110741 BC141147.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P110741 AK049825.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P110741 NM_053130.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P110741 AK028661.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P110741 BC141147.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P110741 AK049825.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P110741 NM_053130.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P110741 AK028661.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 833150 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 377135 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P156541 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P110741 BC141147.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P110741 AK049825.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P110741 NM_053130.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P110741 AK028661.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P110741 BC141147.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P110741 AK049825.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P110741 NM_053130.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P110741 AK028661.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P110741 BC141147.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P110741 AK049825.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P110741 NM_053130.3 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P110741 AK028661.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P110741 BC141147.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P110741 AK049825.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P110741 NM_053130.3 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P110741 AK028661.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P257292 AK049825.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P257292 AY013787.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P257292 NM_053130.3 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P257292 AK028661.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31627802 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31627804 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31627800 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31627794 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31627810 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31627818 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31627808 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31627806 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31627796 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31627789 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31627807 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31627791 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31627792 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31627801 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31627803 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31627798 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P156541 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P110741 BC141147.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P110741 AK049825.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P110741 NM_053130.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P110741 AK028661.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P110741 BC141147.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P110741 AK049825.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P110741 NM_053130.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P110741 AK028661.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P257292 AK049825.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P257292 AY013787.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P257292 NM_053130.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P257292 AK028661.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P134921 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P156541 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13766340 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13766344 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13766311 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13766321 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13766313 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627792 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627874 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627836 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627780 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627830 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627882 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627880 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627798 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627784 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627808 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627802 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627806 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627800 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627804 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627801 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627818 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627877 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627803 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627835 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627870 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627781 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627835 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627790 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627815 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627830 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627804 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627791 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627793 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627796 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627801 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13892268 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627831 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627787 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627786 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13766314 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627808 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627794 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627792 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627789 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13766310 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627806 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627800 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627803 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627810 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627818 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627798 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627802 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627836 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10455068 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10455066 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10455067 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1450263_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10455065 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1450263_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1450263_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 93876_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 93876_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800002824.mm.1 NM_053130.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800002824.mm.1 NM_053130.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800002824.mm.1 TC1800000359.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800002825.mm.1 NM_053130.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800002825.mm.1 NM_053130.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800002825.mm.1 TC1800000359.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1450263_at - -
          Mouse Expression Set 430 1450263_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1450263_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1450263_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1450263_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1450263_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 367521 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 2060600 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2060600 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002060600 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2619321 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2619321 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl52070.1.15_158-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2060600 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl52070.1.15_158-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2060600 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2619321 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2619321 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline