Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm04209685_s1
          See other PCDHB12 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pcdhb12
          Gene Name:
          protocadherin beta 12
          Gene Aliases:
          Pcdh3, Pcdhb5F, PcdhbL
          Chromosome Location:
          Chr.18: 37435621 - 37438654 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm04209685_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pcdhb12
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053137.2 NP_444367.1 1 2452 97
          GenBank mRNA AV286502.2 - 1 97
          AY013773.1 - 1 2270 97
          BC127609.1 - 1 2270 40059392 97
          BC129838.1 - 1 2270 40059393 97

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Pcdhb12

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          cadherin

          Gene Ontology Categories:

          Process(es)

          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2072576 BC127609.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2072576 BC129838.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2072576 NM_053137.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2072576 AV286502.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2072576 AY013773.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 875075 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P110775 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2072576 BC127609.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2072576 BC129838.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2072576 NM_053137.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2072576 AV286502.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2072576 AY013773.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P224485 BC127609.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P224485 BC129838.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P224485 NM_053137.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P224485 AY013773.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31628243 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31628240 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31628276 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31628247 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31628257 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31628245 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31628254 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31628266 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31628258 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31628249 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31628246 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31628252 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31628242 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P110775 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P213737 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P224485 BC127609.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P224485 BC129838.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P224485 NM_053137.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P224485 AY013773.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P101796 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P110775 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14050544 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13779112 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13779104 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14050561 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628350 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628287 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628281 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628294 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628329 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628334 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628222 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628230 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628278 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628293 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628245 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628297 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628232 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628246 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628305 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628333 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628249 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628302 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628335 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628332 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628346 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628315 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628344 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628296 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628351 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628327 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628307 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628243 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628247 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628330 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628254 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628223 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628339 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628257 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628240 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628291 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628309 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628337 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628316 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628349 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628348 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628343 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628345 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628288 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628314 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628237 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628312 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628247 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628232 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628225 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628242 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628222 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628235 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628237 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628276 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628266 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628245 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628241 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628223 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628230 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628246 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628278 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628224 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628281 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628243 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14050542 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13736586 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628252 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628257 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13779104 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628249 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628254 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31628271 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10455093 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1422877_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10455092 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422877_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422877_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800002843.mm.1 NM_053137.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800002843.mm.1 NM_053137.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800002843.mm.1 TC1800000368.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1422877_at - -
          Mouse Expression Set 430 1422877_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422877_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422877_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1422877_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1422877_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 337940 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1780132 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001780132 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1216692 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1216692 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl52062.1.1_324-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1780132 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl52062.1.1_324-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1780132 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1216692 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1216692 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline