Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte?
Créer votre compte
Produits
Anticorps
Oligos, amorces, sondes et gènes
Réactions PCR en temps réel Taqman
Milieux de culture cellulaire
Produits chimiques
Colonnes et cartouches de chromatographie
Équipement de laboratoire
Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
Microplaques
Produits plus écologiques
Afficher toutes les catégories de produits
Applications
Bioprocédés
Culture cellulaire et transfection
Thérapie cellulaire et génétique
Chromatographie
Tests moléculaires
Solutions numériques
Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
Voir toutes les applications et techniques
Services
Services CDMO et CRO à 360°
Services CDMO
Services CRO
Services personnalisés
Services financiers et leasing
Services pour les instruments
Informatique de laboratoire
Offres commerciales et OEM
Services de formation
Unity Lab Services
Voir tous les services
Aide et assistance
S’inscrire et créer un compte
Comment commander
Assistance instruments
Centres d’assistance technique
Centres d’apprentissage
Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
Populaire
Reaction PCR en temps réel TaqMan
Anticorps
Oligos, Primers & Probes
GeneArt - Synthèse Gène
Plastiques culture cellulaire
Nos clients
Biotechnologie
Industrie biopharmaceutique
CDMO
Diagnostics de laboratoire
Sciences industrielles et appliquées associées
Promotions
Contactez-nous
Commande rapide
Suivi et statut de la commande
Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Rechercher
Rechercher
Search button
Statut des commandes
Commande rapide
Promos
Se connecter
Se connecter
Vous n’avez pas de compte?
Créer votre compte
Mon compte
Commandes
Connect: lab, données, apps
Produits personnalisés et projets
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Home
›
Search Tool
›
Search Results
› Oc06796590_s1
See other TSPYL4 GE Assays ›
Gene Symbol:
TSPYL4
Gene Name:
TSPY like 4
Gene Aliases:
-
Chromosome Location:
Chr.12: 104427825 - 104432031 on Build OryCun2.0
Species:
Rabbit
Species Specific ID (Flybase ID):
-
Assay ID
Oc06796590_s1
Best Coverage
Size
FAM-MGB | XS: 75 rxns
FAM-MGB | S: 360 rxns
FAM-MGB | M: 750 rxns
FAM-MGB | L: 2900 rxns
VIC-MGB_PL | S: 360 rxns
VIC-MGB_PL | M: 750 rxns
VIC-MGB_PL | L: 2900 rxns
VIC-MGB | S: 360 rxns
VIC-MGB | M: 750 rxns
VIC-MGB | L: 2900 rxns
Availability
Made To Order
Catalog #
4351372
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Ajouter au panier
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Gene Symbol: TSPYL4
Interrogated Sequence
Translated Protein
Exon Boundary
Assay Location
IMAGE Clone ID
Amplicon Length
RefSeq
XM_008263393.2
XP_008261615.1
1
3636
112
Back To Top
More Information
Set Membership:
Amplicon length greater than or equal to 101
3' Most
Detect Genomic DNA
Recommended Assay
Oryctolagus cuniculus
Both primers and probe map within a single exon
Panther Classification:
Molecular Function -
chromatin/chromatin-binding, or -regulatory protein
Back To Top
Related Products
TaqMan
®
Fast Advanced Master Mix
SuperScript
®
VILO
™
cDNA Synthesis Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.45.0-Offline