Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00565469_m1
          See other CD28 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cd28
          Gene Name:
          Cd28 molecule
          Gene Aliases:
          CD28RNA
          Chromosome Location:
          Chr.9: 67546408 - 67573833 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00565469_m1
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cd28
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_013121.1 NP_037253.1 1 - 2 78 101
          GenBank mRNA X55288.1 - 1 - 2 78 101

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0900000749.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Rattus norvegicus Rat Tumor Metastasis Panel 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cd28

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          immunoglobulin receptor superfamily

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          positive regulation of inflammatory response to antigenic stimulus
          immune response
          signal transduction
          positive regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling
          T cell costimulation
          positive regulation of T cell proliferation
          T cell activation
          negative thymic T cell selection
          regulatory T cell differentiation
          positive regulation of interleukin-2 biosynthetic process
          positive regulation of mitotic nuclear division
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of alpha-beta T cell proliferation
          positive regulation of isotype switching to IgG isotypes
          T cell receptor signaling pathway
          positive regulation of protein kinase B signaling
          apoptotic signaling pathway
          protease binding
          SH3/SH2 adaptor activity
          coreceptor activity
          protein homodimerization activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P182276 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 427630 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 577507 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 970443 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 193581 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 595479 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 318060 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 953118 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 930496 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 806782 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 397980 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 426230 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 389144 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 296674 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 72460 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 939116 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 227522 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 147576 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 156896 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 145714 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P182276 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P182276 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P182276 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P182276 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 94042 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 18057 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 83013 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 4491 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10923800 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10923803 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10923802 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10923801 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10923799 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369865_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369865_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369865_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369865_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900006204.rn.1 TC0900000749.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900006206.rn.1 TC0900000749.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900006200.rn.1 TC0900000749.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900006203.rn.1 TC0900000749.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900006205.rn.1 TC0900000749.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369865_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1369865_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10923799 - -
          Rat Genome U34 Set X55288_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21977240 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1367487 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_55715 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline