Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01425795_m1
          See other SHQ1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Shq1
          Gene Name:
          SHQ1, H/ACA ribonucleoprotein assembly factor
          Gene Aliases:
          RGD1310610
          Chromosome Location:
          Chr.4: 133037515 - 133127183 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01425795_m1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 4,430.00
          Your Price
          Online offer:
          4430.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Shq1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001134713.1 NP_001128185.1 820 138
          XM_008763162.1 XP_008761384.1 828 138
          GenBank mRNA BC168172.1 - 820 9026449 138

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0400003464.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          ribonucleoprotein complex assembly
          positive regulation of apoptotic process
          negative regulation of rRNA processing

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P011674 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 758543 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 868354 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 695996 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 546774 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 557073 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 409058 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 90098 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 59526 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 467868 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 736786 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 466639 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 380051 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 876368 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 135783 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 663786 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 878422 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 928883 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 126416 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 814676 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 178411 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 667176 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 355057 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 814575 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 63409 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 886763 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 460100 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 645814 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 44875 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 5278 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 895769 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 216822 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 134302 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 327135 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 96383 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 714651 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 347810 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 602031 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 223014 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 66939 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 609456 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 923729 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 226217 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 238059 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 136879 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 839908 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 328449 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 326217 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 499950 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 641496 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 520891 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 628066 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 164516 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 28382 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 514114 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 814093 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 863041 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 515118 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 462312 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 569121 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 701144 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 672663 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 25758 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 247089 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 775977 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 752704 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 450310 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 135666 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 117887 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 1568 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 85865 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 133126 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 170556 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 15356 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 169219 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 106813 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 81020 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P011674 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P011674 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P011674 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P539098 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864449 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864452 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864447 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864455 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864457 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864453 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864454 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864451 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864450 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864448 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864456 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864458 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10864446 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1378940_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1378940_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1378940_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1378940_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400024421.rn.1 TC0400003464.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400024425.rn.1 TC0400003464.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400024424.rn.1 TC0400003464.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400024426.rn.1 TC0400003464.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400024427.rn.1 TC0400003464.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400024422.rn.1 TC0400003464.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1378940_at - -
          Rat Expression Set 230 1378940_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864446 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21966621 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1370674 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline