Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01439799_g1
          See other TPM2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tpm2
          Gene Name:
          tropomyosin 2, beta
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.5: 59016616 - 59025971 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01439799_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 4,430.00
          Your Price
          Online offer:
          4430.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tpm2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001024345.2 NP_001019516.1 7 - 8 879 97
          NM_001301235.1 NP_001288164.1 7 - 8 879 97
          XM_008763680.1 XP_008761902.1 7 - 8 1219 97
          XM_008763681.1 XP_008761903.1 7 - 8 1219 97
          XM_008763682.1 XP_008761904.1 6 - 7 597 97
          GenBank mRNA BC090009.1 - 7 - 8 800 7324151 97
          CF110059.1 - 7 - 8 765 97
          FQ214609.1 - 7 - 8 814 97
          FQ214635.1 - 7 - 8 816 97
          FQ214816.1 - 7 - 8 795 97
          FQ214823.1 - 7 - 8 816 97
          FQ215016.1 - 7 - 8 779 97
          FQ215066.1 - 7 - 8 815 97
          FQ215076.1 - 7 - 8 776 97
          FQ215143.1 - 7 - 8 816 97
          FQ215150.1 - 7 - 8 816 97
          FQ215302.1 - 7 - 8 816 97
          FQ215502.1 - 7 - 8 816 97
          FQ215601.1 - 7 - 8 817 97
          FQ215676.1 - 7 - 8 816 97
          FQ215883.1 - 7 - 8 814 97
          FQ215920.1 - 7 - 8 814 97
          FQ216228.1 - 7 - 8 816 97
          FQ216294.1 - 7 - 8 815 97
          FQ216477.1 - 7 - 8 816 97
          FQ216483.1 - 7 - 8 815 97
          FQ216571.1 - 7 - 8 817 97
          FQ216617.1 - 7 - 8 818 97
          FQ217324.1 - 7 - 8 816 97
          FQ217401.1 - 7 - 8 816 97
          FQ217430.1 - 7 - 8 816 97
          FQ217483.1 - 7 - 8 819 97
          FQ217946.1 - 7 - 8 817 97
          FQ219788.1 - 7 - 8 776 97
          FQ219821.1 - 7 - 8 816 97
          FQ220438.1 - 7 - 8 776 97
          FQ220606.1 - 7 - 8 816 97
          FQ220675.1 - 7 - 8 816 97
          FQ224873.1 - 7 - 8 818 97
          FQ224893.1 - 7 - 8 818 97
          FQ229470.1 - 7 - 8 816 97

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Tpm2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          actin binding motor protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of ATPase activity
          actin binding

          MicroArray Probes:

          Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500019430.rn.1 TC0500002619.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500019431.rn.1 TC0500002619.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500019432.rn.1 TC0500002619.rn.1 RTA TC

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline