Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01455773_g1
          See other ASNS GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Asns
          Gene Name:
          asparagine synthetase (glutamine-hydrolyzing)
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.4: 33742876 - 33761100 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01455773_g1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 4,430.00
          Your Price
          Online offer:
          4430.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Asns
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_013079.2 NP_037211.2 11 - 12 1661 151
          XM_006236089.2 XP_006236151.1 11 - 12 1654 151
          GenBank mRNA BC081719.1 - 11 - 12 1661 7132312 151
          U07201.1 - 11 - 12 151
          U07202.1 - 11 - 12 151

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0400002436.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Asns

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ligase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          liver development
          cellular amino acid metabolic process
          asparagine biosynthetic process
          glutamine metabolic process
          response to light stimulus
          response to mechanical stimulus
          response to toxic substance
          response to methotrexate
          response to nutrient levels
          response to follicle-stimulating hormone
          cellular response to hormone stimulus
          cellular response to glucose starvation
          negative regulation of apoptotic process
          response to amino acid
          positive regulation of mitotic cell cycle
          L-asparagine biosynthetic process
          asparagine synthase (glutamine-hydrolyzing) activity
          ATP binding
          protein homodimerization activity
          cofactor binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P480267 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 530372 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 464041 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 521380 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 412989 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 471921 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 709792 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 409600 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 359685 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 470082 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 912922 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 794139 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 640143 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 25612 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 70363 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P480267 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P480267 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P480267 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P480267 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700812104 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701746096 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 64799 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 56306 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700812104 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701746096 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860957 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860953 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860961 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860963 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860962 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860956 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860955 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860960 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860954 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860959 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860958 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860964 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860952 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860965 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10860951 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387925_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387925_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387925_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387925_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400017324.rn.1 TC0400002436.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387925_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1387925_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860951 - -
          Rat Genome U34 Set U07201_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22408327 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1368636 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_49151 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline