Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01461258_m1
          See other CDK12 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cdk12
          Gene Name:
          cyclin-dependent kinase 12
          Gene Aliases:
          Crk7, Crkrs, Pksc
          Chromosome Location:
          Chr.10: 86157188 - 86222535 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01461258_m1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 4,430.00
          Your Price
          Online offer:
          4430.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cdk12
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001033867.1 NP_001029039.1 12 - 13 3354 80
          NM_138916.2 NP_620271.1 12 - 13 3354 80
          XM_006247250.2 XP_006247312.1 12 - 13 3905 80
          XM_006247251.2 XP_006247313.1 12 - 13 3908 80
          XM_006247253.2 XP_006247315.1 12 - 13 3907 80
          GenBank mRNA AY072294.1 - 12 - 13 3354 80
          AY962568.1 - 12 - 13 3354 80

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000004364.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Protein Kinase 3' Most Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cdk12

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          non-receptor serine/threonine protein kinase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          mRNA processing
          RNA splicing
          regulation of MAP kinase activity
          regulation of RNA splicing
          protein autophosphorylation
          regulation of cell cycle
          phosphorylation of RNA polymerase II C-terminal domain
          protein kinase activity
          cyclin-dependent protein serine/threonine kinase activity
          ATP binding
          RNA polymerase II carboxy-terminal domain kinase activity
          cyclin binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P733076 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P318259 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 852412 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 703718 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 597115 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 861271 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 197372 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 2059 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 432170 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 945254 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 219706 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 425236 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 853289 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 917051 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 109246 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 302360 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 233873 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 137933 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 603288 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 822822 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 44730 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 610855 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 808956 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 302998 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 776985 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 441824 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 616864 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 244588 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 772361 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 96814 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 354525 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 719830 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 673636 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 756047 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 25379 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 262725 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 389172 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 36435 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 940890 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 690055 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 967718 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 531126 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 167343 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 740685 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 120739 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 57078 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 162266 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 63689 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 75573 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 90517 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 57349 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 148616 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 151001 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 160038 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 127678 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 95007 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P318259 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P733076 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P733076 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P318259 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P318259 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P733076 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P318259 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 30618 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 95595 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 9522 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 101969 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10737942 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10737943 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10737933 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10737938 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10737935 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10737929 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10737937 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10737939 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10737928 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10737936 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10737941 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10737930 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10737932 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10737931 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10737934 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10737940 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10737927 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1396320_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387546_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1396320_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387546_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387546_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1396320_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1396320_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387546_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000040572.rn.1 TC1000004364.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000040567.rn.1 TC1000004364.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000040573.rn.1 TC1000004364.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000040565.rn.1 TC1000004364.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000040566.rn.1 TC1000004364.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000040568.rn.1 TC1000004364.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387546_at - -
          Rat Expression Set 230 1387546_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1396320_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1396320_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10737927 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21890381 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1372530 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_65395 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline