Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte?
Créer votre compte
Produits
Anticorps
Oligos, amorces, sondes et gènes
Réactions PCR en temps réel Taqman
Milieux de culture cellulaire
Produits chimiques
Colonnes et cartouches de chromatographie
Équipement de laboratoire
Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
Microplaques
Produits plus écologiques
Afficher toutes les catégories de produits
Applications
Bioprocédés
Culture cellulaire et transfection
Thérapie cellulaire et génétique
Chromatographie
Tests moléculaires
Solutions numériques
Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
Voir toutes les applications et techniques
Services
Services CDMO et CRO à 360°
Services CDMO
Services CRO
Services personnalisés
Services financiers et leasing
Services pour les instruments
Informatique de laboratoire
Offres commerciales et OEM
Services de formation
Unity Lab Services
Voir tous les services
Aide et assistance
S’inscrire et créer un compte
Comment commander
Assistance instruments
Centres d’assistance technique
Centres d’apprentissage
Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
Populaire
Reaction PCR en temps réel TaqMan
Anticorps
Oligos, Primers & Probes
GeneArt - Synthèse Gène
Plastiques culture cellulaire
Nos clients
Biotechnologie
Industrie biopharmaceutique
CDMO
Diagnostics de laboratoire
Sciences industrielles et appliquées associées
Promotions
Contactez-nous
Commande rapide
Suivi et statut de la commande
Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Rechercher
Rechercher
Search button
Statut des commandes
Commande rapide
Promos
Se connecter
Se connecter
Vous n’avez pas de compte?
Créer votre compte
Mon compte
Commandes
Connect: lab, données, apps
Produits personnalisés et projets
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Home
›
Search Tool
›
Search Results
› Rn01467228_m1
See other AXIN2 GE Assays ›
Gene Symbol:
Axin2
Gene Name:
axin 2
Gene Aliases:
axil
Chromosome Location:
Chr.10: 97212483 - 97238824 on Build Rnor_6.0
Species:
Rat
Species Specific ID (Flybase ID):
-
Assay ID
Rn01467228_m1
Size
FAM-MGB | XS: 75 rxns
FAM-MGB | S: 360 rxns
FAM-MGB | M: 750 rxns
FAM-MGB | L: 2,900 rxns
VIC-MGB_PL | S: 360 rxns
VIC-MGB_PL | M: 750 rxns
VIC-MGB_PL | L: 2,900 rxns
VIC-MGB | S: 360 rxns
VIC-MGB | M: 750 rxns
VIC-MGB | L: 2,900 rxns
Availability
Made To Order
Catalog #
4351372
Price
435.00
Your Price
Online offer:
408.65
408.65
Check your price ›
Ajouter au panier
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Gene Symbol: Axin2
Interrogated Sequence
Translated Protein
Exon Boundary
Assay Location
IMAGE Clone ID
Amplicon Length
RefSeq
NM_024355.1
NP_077331.1
2 - 3
1042
90
GenBank mRNA
AF017757.1
-
2 - 3
1042
90
Back To Top
More Information
Updated Mapping Information
This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000001843.rn.1
Set Membership:
Ambion siRNA available
Amplicon length between 86 and 100
Rattus norvegicus
Probe spans exons
Matching Ambion siRNAs:
Click here to find siRNAs for Gene Axin2
Panther Classification:
Molecular Function -
scaffold/adaptor protein
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
somitogenesis
positive regulation of protein phosphorylation
intramembranous ossification
secondary heart field specification
chondrocyte differentiation involved in endochondral bone morphogenesis
cell death
cell proliferation
negative regulation of cell proliferation
positive regulation of epithelial to mesenchymal transition
positive regulation of cell death
regulation of Wnt signaling pathway
bone mineralization
regulation of mismatch repair
cellular protein localization
regulation of catenin import into nucleus
negative regulation of catenin import into nucleus
termination of G-protein coupled receptor signaling pathway
odontogenesis
positive regulation of GTPase activity
maintenance of DNA repeat elements
negative regulation of osteoblast differentiation
positive regulation of protein kinase activity
mRNA stabilization
regulation of chondrocyte development
regulation of centromeric sister chromatid cohesion
cellular response to organic cyclic compound
negative regulation of canonical Wnt signaling pathway
Wnt signaling pathway involved in somitogenesis
negative regulation of Wnt signaling pathway involved in dorsal/ventral axis specification
GTPase activator activity
beta-catenin binding
enzyme binding
protein kinase binding
ubiquitin protein ligase binding
armadillo repeat domain binding
I-SMAD binding
MicroArray Probes:
Affymetrix
Array Name
Probe IDs
Targets
Target Type
Affymetrix Rat Clariom S Assay
PSR1000016689.rn.1
TC1000001843.rn.1
RTA TC
Affymetrix Rat Clariom S Assay
PSR1000016692.rn.1
TC1000001843.rn.1
RTA TC
Affymetrix Rat Clariom S Assay
PSR1000016691.rn.1
TC1000001843.rn.1
RTA TC
Affymetrix Rat Clariom S Assay
PSR1000016690.rn.1
TC1000001843.rn.1
RTA TC
Back To Top
Related Products
TaqMan
®
Fast Advanced Master Mix
SuperScript
®
VILO
™
cDNA Synthesis Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline