Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01470967_m1
          See other CPD GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cpd
          Gene Name:
          carboxypeptidase D
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.10: 63325764 - 63389811 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01470967_m1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 4,430.00
          Your Price
          Online offer:
          4430.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cpd
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_012836.2 NP_036968.1 20 - 21 3956 108
          GenBank mRNA AF284830.1 - 20 - 21 3313 108
          U62897.1 - 20 - 21 3956 108

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000001097.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Protease 3' Most Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cpd

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          proteolysis
          cellular response to interleukin-2
          metallocarboxypeptidase activity
          serine-type carboxypeptidase activity
          zinc ion binding
          protein complex binding
          protein phosphatase 2A binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P363181 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 647262 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 231719 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 963060 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 47332 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 181862 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 360384 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 937268 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 196218 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 184593 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 3414 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 966301 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 937819 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 766173 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 679484 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 511409 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 927328 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 817374 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 632581 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 784213 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 126072 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 86135 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 209057 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 326399 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 41526 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 901376 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 84667 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 586278 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 712828 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 333585 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 800143 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 145032 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 123988 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 85933 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 771707 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 86005 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 789599 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 825444 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 33456 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 760761 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 244883 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 549830 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 506849 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 381282 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 16122 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 125292 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 179202 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 95968 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 47898 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 76666 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P363181 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P363181 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P363181 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P363181 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700524190 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700929828 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 23075 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 104550 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 8863 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 33605 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 100646 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700524190 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700929828 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736503 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736502 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736487 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736504 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736492 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736491 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736495 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736506 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736501 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736494 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736508 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736499 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736496 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736489 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736498 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736507 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736500 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736505 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736497 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736493 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736490 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736488 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10736486 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369215_PM_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389924_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389924_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369215_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369215_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369215_PM_a_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000009910.rn.1 TC1000001097.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369215_PM_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1389924_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1389924_at - -
          Rat Expression Set 230 1369215_a_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736486 - -
          Rat Genome U34 Set U62897_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21557575 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1362981 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_67793 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline