Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01480970_g1
          See other SBDS GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Sbds
          Gene Name:
          Shwachman-Bodian-Diamond syndrome
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.12: 29921443 - 29930602 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01480970_g1
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Sbds
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001008289.1 NP_001008290.1 4 - 5 653 82
          GenBank mRNA BC086335.1 - 4 - 5 653 7301062 82

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Sbds

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          RNA metabolism protein nucleic acid metabolism protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          inner cell mass cell proliferation
          rRNA processing
          mitotic spindle organization
          biological_process
          cell proliferation
          bone mineralization
          leukocyte chemotaxis
          mature ribosome assembly
          ribosomal large subunit biogenesis
          bone marrow development
          molecular_function
          RNA binding
          microtubule binding
          rRNA binding
          ribosome binding
          poly(A) RNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P17678 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 541104 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 657664 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 540707 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 361646 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 532131 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 64477 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 131901 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P17678 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P17678 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P17678 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P17678 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 10606 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757959 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757958 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757961 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757960 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757957 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10757956 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374436_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384363_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384363_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374436_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1384363_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374436_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1384363_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374436_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200004360.rn.1 TC1200000508.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200004362.rn.1 TC1200000508.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200004361.rn.1 TC1200000508.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1374436_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1374436_at - -
          Rat Expression Set 230 1384363_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1384363_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757956 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI070122_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA943626_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI070597_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21885043 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1362809 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_48324 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline