Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01508383_m1
          See other ALG8 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Alg8
          Gene Name:
          ALG8, alpha-1,3-glucosyltransferase
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 162342061 - 162362139 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01508383_m1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Alg8
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001034127.1 NP_001029299.1 9 - 10 1054 124
          GenBank mRNA BC100614.1 - 9 - 10 1054 5598102 124

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100002075.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Alg8

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          glycosyltransferase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein N-linked glycosylation
          oligosaccharide-lipid intermediate biosynthetic process
          biological_process
          mannosylation
          alpha-1,3-mannosyltransferase activity
          molecular_function
          dolichyl pyrophosphate Man9GlcNAc2 alpha-1,3-glucosyltransferase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P650386 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 194923 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 791051 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 827414 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 161973 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 250575 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 253510 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 694422 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 899399 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 693402 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 704277 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 181893 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 14285 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 166319 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P650386 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P650386 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P650386 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P650386 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 63761 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 51881 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10708762 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10708773 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10708765 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10708771 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10708761 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10708772 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10708770 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10708769 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10708774 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10708766 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10708763 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10708768 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10708764 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10708767 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10708760 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375042_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375042_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375042_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375042_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100015907.rn.1 TC0100002075.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100015913.rn.1 TC0100002075.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100015910.rn.1 TC0100002075.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100015908.rn.1 TC0100002075.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100015906.rn.1 TC0100002075.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100015909.rn.1 TC0100002075.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100015912.rn.1 TC0100002075.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1375042_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1375042_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10708760 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA997414_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA998562_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21514210 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1374339 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline