Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01517170_g1
          See other SYNDIG1L GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Syndig1l
          Gene Name:
          synapse differentiation inducing 1-like
          Gene Aliases:
          Tmem90a
          Chromosome Location:
          Chr.6: 108392837 - 108415096 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01517170_g1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Syndig1l
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001109485.1 NP_001102955.1 4 - 5 993 70
          XM_006240353.2 XP_006240415.1 3 - 4 895 70

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0600002859.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Detect Genomic DNA Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P085871 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 714282 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 513172 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 246215 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 9748 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 851397 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 728410 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 273616 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 694631 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 792822 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 669885 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 135948 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 675808 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 459422 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 246787 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 661624 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 522890 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 571988 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 128494 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 143225 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 66963 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P085871 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P085871 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P085871 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 93526 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 16674 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891158 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891157 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891159 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10891156 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600020200.rn.1 TC0600002859.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891156 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20750894 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline