Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01523207_m1
          See other GBP2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gbp2
          Gene Name:
          guanylate binding protein 2, interferon-inducible
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.2: 248276795 - 248293784 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01523207_m1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gbp2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_133624.2 NP_598308.1 10 - 11 1838 117
          GenBank mRNA BC086991.1 - 10 - 11 1800 7191761 117
          FQ223354.1 - 3 - 4 483 117
          M80367.1 - 10 - 11 1839 117

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200002319.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Gbp2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          heterotrimeric G-protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          metabolic process
          cellular response to interferon-beta
          defense response to protozoan
          adhesion of symbiont to host
          defense response to Gram-positive bacterium
          cellular response to lipopolysaccharide
          cellular response to interferon-gamma
          GTPase activity
          GTP binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P1053321 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 125770 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 663706 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 368913 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 196572 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 818638 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 924134 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 829756 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 360737 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 377990 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 550877 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 726774 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 4218 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 87358 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1053321 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1053321 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P1053321 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1053321 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700531337 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 47292 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 21200 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 85317 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700531337 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819531 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819524 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819535 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819536 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819534 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819526 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819533 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819525 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819528 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819527 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819532 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10819523 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368332_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368332_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368332_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368332_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200016238.rn.1 TC0200002319.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368332_at - -
          Rat Expression Set 230 1368332_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10819523 - -
          Rat Genome U34 Set M80367_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21671727 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1362381 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_63085 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline