Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01532998_m1
          See other SPATS2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Spats2
          Gene Name:
          spermatogenesis associated, serine-rich 2
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.7: 140806729 - 140880109 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01532998_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Spats2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001191614.1 NP_001178543.1 9 - 10 1169 91
          XM_006257350.1 XP_006257412.1 10 - 11 1591 91
          XM_006257351.2 XP_006257413.1 10 - 11 1347 91
          XM_008765701.1 XP_008763923.1 10 - 11 3237 91
          XM_008765702.1 XP_008763924.1 10 - 11 1648 91

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0700001806.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Process(es)

          poly(A) RNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P438822 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P438822 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P438822 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P438822 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P438822 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P272383 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Rat Genome 230 2.0 Array 1397546_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1390244_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1397546_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1390244_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1390244_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1390244_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1397546_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1397546_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700013892.rn.1 TC0700001806.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700013897.rn.1 TC0700001806.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700013898.rn.1 TC0700001806.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700013899.rn.1 TC0700001806.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700013900.rn.1 TC0700001806.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700013893.rn.1 TC0700001806.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1390244_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1390244_at - -
          Rat Expression Set 230 1397546_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1397546_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21936033 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1363304 - -
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1354990 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_54367 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline