Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01647462_m1
          See other SCPEP1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Scpep1
          Gene Name:
          serine carboxypeptidase 1
          Gene Aliases:
          Risc
          Chromosome Location:
          Chr.10: 76230371 - 76263866 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01647462_m1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Scpep1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_133383.1 NP_596874.1 12 - 13 1316 88
          GenBank mRNA AF330051.1 - 12 - 13 1316 88
          FQ235041.1 - 4 - 5 521 88

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000003522.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Protease 3' Most Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Scpep1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          serine protease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          proteolysis
          retinoic acid metabolic process
          negative regulation of blood pressure
          positive regulation of vasodilation
          serine-type carboxypeptidase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P292487 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 961142 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 391709 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 960972 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 506952 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 630222 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 899647 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 242568 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 811350 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 789130 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 707277 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 519377 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 551456 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 598229 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 800883 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 61298 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 872499 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 578947 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 476440 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 707328 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 571320 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 11696 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 971968 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 865198 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 128931 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 586927 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 19080 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 64643 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 61907 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 99627 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P292487 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P292487 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P292487 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P292487 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 100708 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 30327 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 76885 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 68083 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746152 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746148 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746149 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746141 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746146 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746143 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746153 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746142 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746145 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746150 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746140 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746144 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746147 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746151 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10746139 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370220_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370220_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370220_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370220_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000031503.rn.1 TC1000003522.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000031504.rn.1 TC1000003522.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370220_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1370220_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746139 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA819533_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22355113 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1371122 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_51871 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline