Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01747597_g1
          See other HAT1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Hat1
          Gene Name:
          histone acetyltransferase 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.3: 58022395 - 58070064 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01747597_g1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 4,430.00
          Your Price
          Online offer:
          4430.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Hat1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001009657.1 NP_001009657.1 10 - 11 1125 96
          GenBank mRNA BC087663.1 - 10 - 11 1125 7315259 96

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Hat1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          histone modifying enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          DNA replication-dependent nucleosome assembly
          DNA replication-independent nucleosome assembly
          chromatin silencing at telomere
          response to nutrient
          histone H4 acetylation
          molecular_function
          H4 histone acetyltransferase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P084841 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 300141 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 953938 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 571645 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 850520 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 211708 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 175010 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 507228 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 308657 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 302316 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 57629 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 652896 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 264892 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 959299 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 793242 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 872616 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 817920 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 5119 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 852821 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 674414 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 642191 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 777570 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 739632 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 772117 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 310960 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 785264 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 151421 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 349210 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 542159 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 797278 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 684697 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 449840 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 150935 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 440240 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 438984 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 136462 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 17276 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 681551 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 234086 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 153343 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 143465 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 130482 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 143839 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 79631 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 135039 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P084841 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P084841 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P084841 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P149734 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 45833 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 87553 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 25997 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 1364 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10836820 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10836822 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10836823 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10836824 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10836818 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10836816 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10836825 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10836826 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10836817 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10836819 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10836821 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10836815 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1393647_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1393647_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1393647_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1393647_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300006081.rn.1 TC0300000801.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300006079.rn.1 TC0300000801.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300006080.rn.1 TC0300000801.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1393647_at - -
          Rat Expression Set 230 1393647_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10836815 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21066822 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1357840 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_53256 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline