Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01749154_m1
          See other GDAP1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gdap1
          Gene Name:
          ganglioside-induced differentiation-associated-protein 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.5: 1328963 - 1347946 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01749154_m1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gdap1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001107897.1 NP_001101367.1 5 - 6 782 86

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0500002111.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 3' Most Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          mitochondrial fission
          protein targeting to mitochondrion
          response to retinoic acid

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P13631 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P20703 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 700340 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 928326 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 515122 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 407742 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 139627 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 165703 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 281767 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 493877 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 626364 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 164247 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 377434 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 963697 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 458843 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 133554 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 13218 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 67303 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P13631 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P20703 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P13631 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P20703 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P13631 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P20703 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P20703 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 59316 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10874917 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10874913 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10874914 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10874915 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10874912 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10874916 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10874911 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1385717_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1385717_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500016212.rn.1 TC0500002111.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1385717_at - -
          Rat Expression Set 230 1385717_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10874911 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21177226 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1364807 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline