Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01751916_m1
          See other SLC43A2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Slc43a2
          Gene Name:
          solute carrier family 43 (amino acid system L transporter), member 2
          Gene Aliases:
          RGD1305819
          Chromosome Location:
          Chr.10: 63676328 - 63719283 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01751916_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Slc43a2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001105812.1 NP_001099282.1 2 - 3 271 61
          XM_006246893.2 XP_006246955.1 2 - 3 549 61
          XM_006246894.2 XP_006246956.1 2 - 3 325 61
          XM_006246895.2 XP_006246957.1 2 - 3 298 61
          XM_006246896.2 XP_006246958.1 2 - 3 665 61
          XM_006246897.2 XP_006246959.1 2 - 3 546 61

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000001107.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          L-amino acid transport
          L-alpha-amino acid transmembrane transport
          L-amino acid transmembrane transporter activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P403475 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P853916 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 923808 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 436503 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 959612 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 362762 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 648765 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 642626 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 821879 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 132111 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 516777 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 498857 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 393995 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 252300 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 943505 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 845832 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 1120 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 43025 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 277038 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 600390 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 308634 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 484976 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 88780 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 58441 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 596358 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 449962 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 273656 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 935498 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 200777 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 688497 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 3552 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 952640 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 122395 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 1153 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 167124 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 179595 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P403475 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P853916 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P853916 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P403475 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P853916 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P403475 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P623115 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P403475 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 89855 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 92628 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10735965 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10735969 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10735967 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10735973 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10735972 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10735961 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10735963 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10735964 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10735966 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10735971 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10735968 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10735960 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10735970 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10735962 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10735959 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384756_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1379736_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384756_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1379736_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1384756_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1379736_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1379736_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1384756_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000010051.rn.1 TC1000001107.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000010052.rn.1 TC1000001107.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1384756_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1379736_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1384756_at - -
          Rat Expression Set 230 1379736_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10735959 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI232440_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20879090 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1371470 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline